Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs03645108_m1
          See other STOX1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          STOX1
          Gene Name:
          storkhead box 1
          Gene Aliases:
          C10orf24
          Chromosome Location:
          Chr.10: 68827537 - 68895942 on Build GRCh38
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Hs03645108_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: STOX1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001130159.2 NP_001123631.1 1 - 2 400 123
          NM_001130160.2 NP_001123632.1 1 - 2 400 123
          NM_001130161.2 NP_001123633.1 1 - 2 400 123
          NM_152709.4 NP_689922.3 1 - 2 400 123
          XM_011539454.2 XP_011537756.1 1 - 2 131 123
          GenBank mRNA AK124681.1 - 1 - 2 95 123
          AY842014.1 - 1 - 2 313 123
          AY842015.1 - 1 - 2 313 123
          AY842016.1 - 1 - 2 313 123
          AY842017.1 - 1 - 2 313 123
          BC140011.1 - 1 - 2 400 123
          DA118241.1 - 1 - 2 131 123

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as Clariom D transcript cluster(s) TC1000007871.hg.1
          This assay targets the same location as HTA transcript cluster(s) TC10000410.hg.1

          Additional Information:

          This assay is in the 5'UTR region of the AK124681.1, XM_011539454.2 transcripts.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Homo sapiens 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene STOX1

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          transcription, DNA-templated
          mitotic nuclear division
          positive regulation of cell proliferation
          regulation of gene expression
          positive regulation of gene expression
          negative regulation of gene expression
          positive regulation of peptidyl-threonine phosphorylation
          regulation of mitochondrion organization
          positive regulation of G2/M transition of mitotic cell cycle
          positive regulation of peptidyl-serine phosphorylation
          inner ear development
          positive regulation of epithelial cell proliferation
          cell division
          regulation of mitochondrial membrane potential
          positive regulation of protein kinase B signaling
          regulation of transcription from RNA polymerase II promoter in response to hypoxia
          cellular response to nitrosative stress
          regulation of mitochondrial DNA metabolic process
          regulation of response to oxidative stress
          positive regulation of cyclin-dependent protein kinase activity
          positive regulation of otic vesicle morphogenesis
          RNA polymerase II regulatory region sequence-specific DNA binding
          protein binding

          MicroArray Probes:

          Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007871.hg.1 ENST00000298596.10 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007871.hg.1 ENST00000298596.10 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007871.hg.1 ENST00000298596.10 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007871.hg.1 ENST00000298596.10 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007871.hg.1 ENST00000298596.10 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007871.hg.1 ENST00000298596.10 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007871.hg.1 ENST00000298596.10 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007871.hg.1 ENST00000298596.10 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007871.hg.1 ENST00000298596.10 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007871.hg.1 ENST00000399162.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007871.hg.1 ENST00000399162.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007871.hg.1 ENST00000399162.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007871.hg.1 ENST00000399162.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007871.hg.1 ENST00000399162.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007871.hg.1 ENST00000399162.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007871.hg.1 ENST00000399165.8 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007871.hg.1 ENST00000399165.8 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007871.hg.1 ENST00000399165.8 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007871.hg.1 ENST00000399165.8 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007871.hg.1 ENST00000399165.8 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007871.hg.1 ENST00000399165.8 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007871.hg.1 ENST00000399165.8 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007871.hg.1 ENST00000399169.8 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007871.hg.1 ENST00000399169.8 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007871.hg.1 ENST00000399169.8 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007871.hg.1 ENST00000399169.8 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007871.hg.1 ENST00000399169.8 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007871.hg.1 ENST00000399169.8 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007871.hg.1 ENST00000399169.8 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007871.hg.1 ENST00000399169.8 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007871.hg.1 ENST00000399169.8 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007871.hg.1 NM_001130159.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007871.hg.1 NM_001130159.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007871.hg.1 NM_001130159.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007871.hg.1 NM_001130159.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007871.hg.1 NM_001130159.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007871.hg.1 NM_001130159.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007871.hg.1 NM_001130159.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007871.hg.1 NM_001130159.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007871.hg.1 NM_001130160.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007871.hg.1 NM_001130160.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007871.hg.1 NM_001130160.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007871.hg.1 NM_001130160.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007871.hg.1 NM_001130160.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007871.hg.1 NM_001130160.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007871.hg.1 NM_001130160.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007871.hg.1 NM_001130161.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007871.hg.1 NM_001130161.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007871.hg.1 NM_001130161.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007871.hg.1 NM_001130161.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007871.hg.1 NM_001130161.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007871.hg.1 NM_001130161.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007871.hg.1 NM_001130161.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007871.hg.1 NM_001130161.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007871.hg.1 NM_001130161.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007871.hg.1 NM_152709.4 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007871.hg.1 NM_152709.4 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007871.hg.1 NM_152709.4 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007871.hg.1 NM_152709.4 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007871.hg.1 NM_152709.4 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007871.hg.1 NM_152709.4 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007871.hg.1 NM_152709.4 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007871.hg.1 NM_152709.4 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007871.hg.1 NM_152709.4 Refseq
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Human Genome Survey Microarray Version 2.0 110801 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline