| Array Name |
Probe IDs |
Targets |
Target Type |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1200197000.hg.1 |
ENST00000540490.1 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1200197000.hg.1 |
ENST00000540490.1 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1200197000.hg.1 |
ENST00000544251.1 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1200197000.hg.1 |
ENST00000544251.1 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1200197000.hg.1 |
ENST00000546180.1 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1200197000.hg.1 |
NR_120451.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1200197000.hg.1 |
ENST00000540490.1 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1200197000.hg.1 |
ENST00000540490.1 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1200197000.hg.1 |
ENST00000544251.1 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1200197000.hg.1 |
ENST00000544251.1 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1200197000.hg.1 |
ENST00000546180.1 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1200197000.hg.1 |
NR_120451.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1200197000.hg.1 |
TC1200012391.hg.1 |
Clariom D TC |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1200196994.hg.1 |
ENST00000544251.1 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1200196994.hg.1 |
ENST00000544251.1 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1200196994.hg.1 |
NR_120451.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1200196994.hg.1 |
ENST00000544251.1 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1200196994.hg.1 |
ENST00000544251.1 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1200196994.hg.1 |
NR_120451.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1200196994.hg.1 |
TC1200012391.hg.1 |
Clariom D TC |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1200196999.hg.1 |
ENST00000540490.1 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1200196999.hg.1 |
ENST00000540490.1 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1200196999.hg.1 |
ENST00000544251.1 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1200196999.hg.1 |
ENST00000544251.1 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1200196999.hg.1 |
ENST00000546180.1 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1200196999.hg.1 |
NR_120451.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1200196999.hg.1 |
ENST00000540490.1 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1200196999.hg.1 |
ENST00000540490.1 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1200196999.hg.1 |
ENST00000544251.1 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1200196999.hg.1 |
ENST00000544251.1 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1200196999.hg.1 |
ENST00000546180.1 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1200196999.hg.1 |
NR_120451.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1200196999.hg.1 |
TC1200012391.hg.1 |
Clariom D TC |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1200197004.hg.1 |
ENST00000546180.1 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1200197004.hg.1 |
NR_120451.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1200197004.hg.1 |
ENST00000546180.1 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1200197004.hg.1 |
NR_120451.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1200197004.hg.1 |
TC1200012391.hg.1 |
Clariom D TC |