Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs04987391_m1
          See other ZSCAN16-AS1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          ZSCAN16-AS1
          Gene Name:
          ZSCAN16 antisense RNA 1
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.6: 28121795 - 28137316 on Build GRCh38
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Hs04987391_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: ZSCAN16-AS1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          GenBank mRNA AK309286.1 - 1 - 2 105 122

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 Recommended Assay Homo sapiens Probe spans exons

          MicroArray Probes:

          Affymetrix

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007396.hg.1 ENST00000406489.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007396.hg.1 ENST00000529104.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007396.hg.1 ENST00000529104.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007396.hg.1 ENST00000529104.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007396.hg.1 ENST00000529104.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007396.hg.1 NR_024063.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007396.hg.1 NR_024063.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007396.hg.1 NR_024063.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007396.hg.1 NR_024063.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007396.hg.1 NR_024063.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007396.hg.1 NR_024063.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0600007396.hg.1 ENST00000406489.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0600007396.hg.1 ENST00000529104.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0600007396.hg.1 ENST00000529104.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0600007396.hg.1 ENST00000529104.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0600007396.hg.1 ENST00000529104.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0600007396.hg.1 NR_024063.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0600007396.hg.1 NR_024063.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0600007396.hg.1 NR_024063.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0600007396.hg.1 NR_024063.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0600007396.hg.1 NR_024063.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0600007396.hg.1 NR_024063.2 Refseq

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline