Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00454879_m1
          See other TRIB3 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Trib3
          Gene Name:
          tribbles homolog 3 (Drosophila)
          Gene Aliases:
          Ifld2, Nipk, SINK, SKIP3, TRB-3, Trb3
          Chromosome Location:
          Chr.2: 152337425 - 152344060 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00454879_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Trib3
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_175093.2 NP_780302.2 2 - 3 498 79
          GenBank mRNA AF358868.1 - 2 - 3 475 79
          AJ514260.1 - 2 - 3 423 79
          AK089931.1 - 2 - 3 374 79
          AK132257.1 - 2 - 3 437 79
          AK144752.1 - 2 - 3 417 79
          AK146340.1 - 2 - 3 427 79
          AK146421.1 - 2 - 3 357 79
          AK159760.1 - 2 - 3 438 79
          AK160099.1 - 2 - 3 489 79
          BC012955.1 - 2 - 3 470 3980838 79

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0200004896.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Apoptosis Protein Kinase Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Trib3

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          non-receptor serine/threonine protein kinase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          transcription, DNA-templated
          regulation of transcription, DNA-templated
          protein phosphorylation
          negative regulation of protein kinase activity
          apoptotic process
          regulation of glucose transport
          positive regulation of protein binding
          positive regulation of proteasomal ubiquitin-dependent protein catabolic process
          cellular response to insulin stimulus
          response to endoplasmic reticulum stress
          regulation of MAP kinase activity
          negative regulation of fat cell differentiation
          negative regulation of fatty acid biosynthetic process
          positive regulation of protein catabolic process
          negative regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of ubiquitin-protein transferase activity
          intrinsic apoptotic signaling pathway in response to endoplasmic reticulum stress
          negative regulation of nucleic acid-templated transcription
          transcription corepressor activity
          protein kinase activity
          protein kinase inhibitor activity
          protein binding
          ATP binding
          transferase activity, transferring phosphorus-containing groups
          enzyme binding
          protein kinase binding
          mitogen-activated protein kinase kinase binding
          ubiquitin protein ligase binding
          ubiquitin-protein transferase regulator activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21748857 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21748853 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21748856 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2009988 BC012955.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2009988 AK146340.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2009988 AK132257.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2009988 NM_175093.2 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 192084 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 159195 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 237538 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 520050 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P173096 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2009988 BC012955.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2009988 AK146340.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2009988 AK132257.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2009988 NM_175093.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P331570 BC012955.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21748849 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21748852 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21748850 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21748843 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21748854 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21748846 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P600274 AK160099.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P600274 BC012955.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P600274 AK146340.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P600274 AK146421.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P600274 AK159760.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P331570 BC012955.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01552231 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01552233 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01751516 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01751515 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P02265603 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01751518 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P02265602 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21748856 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21748853 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21748857 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21748791 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21748825 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21748828 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21748847 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21748822 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21748820 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21748834 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21748850 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21748879 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21748810 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21748794 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21748854 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21748783 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21748893 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21748772 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21748788 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21748779 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21748797 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21748792 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21748835 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21748815 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21748891 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21748836 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21748889 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21748843 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21748865 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21748869 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21748863 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21748775 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21748826 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21748818 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21748897 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21748902 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21748861 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21748873 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21748824 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21748796 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21748849 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21748842 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21748884 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21748898 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21748896 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21748831 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21748888 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21748900 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21748799 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21748795 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21748785 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21748816 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21748881 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21748878 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21748804 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21748828 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01762396 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01597062 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21748886 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21748863 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21748850 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21748839 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21748866 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21748846 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02196932 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21748879 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01159559 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21748889 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01320640 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21748893 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21748867 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21748822 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01178388 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21748824 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01552234 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21748820 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21748884 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01178389 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21748854 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21748871 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21748878 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01253403 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02051408 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21748840 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21748826 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21748825 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21748874 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21748899 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02265604 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01401957 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21748844 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21748834 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21748816 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21748835 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21748875 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21748831 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21748869 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21748859 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21748857 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02054622 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21748853 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21748894 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21748881 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10488614 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10488610 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10488613 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10488612 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10488611 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10488616 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10488609 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10488615 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1456225_PM_x_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1426065_PM_a_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10488608 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1426065_a_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1426065_PM_a_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1456225_x_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1456225_PM_x_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 228775_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 228775_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200041597.mm.1 NM_175093.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200041597.mm.1 NM_175093.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200041597.mm.1 TC0200004896.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200041593.mm.1 NM_175093.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200041593.mm.1 NM_175093.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200041593.mm.1 TC0200004896.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200041598.mm.1 NM_175093.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200041598.mm.1 NM_175093.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200041598.mm.1 TC0200004896.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200041591.mm.1 NM_175093.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200041591.mm.1 NM_175093.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200041591.mm.1 TC0200004896.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200041594.mm.1 NM_175093.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200041594.mm.1 NM_175093.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200041594.mm.1 TC0200004896.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200041595.mm.1 NM_175093.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200041595.mm.1 NM_175093.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200041595.mm.1 TC0200004896.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1456225_x_at - -
          Mouse Expression Set 430 1426065_a_at - -
          Mouse Expression Set 430 1456225_PM_x_at - -
          Mouse Expression Set 430 1426065_PM_a_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 161067_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 161067_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1456225_PM_x_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1456225_x_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1426065_PM_a_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1426065_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1426065_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1426065_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1456225_x_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1456225_PM_x_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 449492 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 4850670 - -
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 5890161 - -
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 3710722 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 4850670 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0004850670 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1252762 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1244279 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1225528 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1252762 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1225528 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1244279 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0003108.1_2-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 4850670 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0003108.1_2-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 4850670 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1244279 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1252762 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1225528 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1252762 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline