Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00457340_m1
          See other HSD17B6 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Hsd17b6
          Gene Name:
          hydroxysteroid (17-beta) dehydrogenase 6
          Gene Aliases:
          17betaHSD9, Hsd17b9, Rdh8
          Chromosome Location:
          Chr.10: 127990933 - 128007636 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00457340_m1
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Hsd17b6
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_013786.2 NP_038814.1 2 - 3 175 78
          GenBank mRNA AK008212.1 - 2 - 3 234 78
          BC021836.1 - 2 - 3 175 5135142 78

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1000003127.mm.1

          Additional Information:

          This assay is in the 5'UTR region of the AK008212.1,BC021836.1,NM_013786.2 transcripts.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Mammalian Gene Collection Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Hsd17b6

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          dehydrogenase oxidoreductase metabolite interconversion enzyme

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          lipid metabolic process
          metabolic process
          steroid metabolic process
          oxidation-reduction process
          estradiol 17-beta-dehydrogenase activity
          retinol dehydrogenase activity
          oxidoreductase activity
          testosterone dehydrogenase (NAD+) activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P590154 NM_013786.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P590154 AK008212.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P590154 BC021836.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P590154 NM_013786.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P590154 AK008212.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P590154 BC021836.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 254142 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 430536 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 250352 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 106985 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 289350 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 691675 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 358379 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 855697 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 5016 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 142057 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 884445 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 34988 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 95706 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P108603 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P590154 NM_013786.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P590154 AK008212.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P590154 BC021836.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P590154 NM_013786.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P590154 AK008212.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P590154 BC021836.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27539047 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27539050 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27539039 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27539035 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27539031 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27539044 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27539036 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27539056 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27539052 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27539059 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27539054 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27539038 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27539040 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27539068 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27539037 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27539049 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27539033 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27539041 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27539042 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27539066 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27539045 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P07231819 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P07231830 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P108603 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P590154 NM_013786.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P590154 AK008212.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P590154 BC021836.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P590154 NM_013786.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P590154 AK008212.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P590154 BC021836.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P107660 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P120289 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_67_P07231830 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P108603 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08684591 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08609600 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08863136 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08489244 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08609597 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08964302 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27538975 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27539070 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27539019 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27538963 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27538979 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27539037 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27539082 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27539009 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27539001 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27539071 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27538990 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27538985 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27538959 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27539005 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27539012 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27538964 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27538968 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27538977 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27538993 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27538988 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27539020 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27538954 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27538986 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27539028 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27539050 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27539016 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27539026 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27539040 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27539008 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27538971 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27538965 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27539036 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27538972 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27538958 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27539043 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27538976 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27539018 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27539080 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27539033 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27538966 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27538970 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27539081 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27539022 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27539014 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27539076 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27538994 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27539030 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27539031 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27538960 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27539035 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08803706 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27539030 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08959472 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27538966 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27539047 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27539059 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27539041 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27539033 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27539058 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27538968 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08706859 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27538964 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27539053 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27539052 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27538959 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08569008 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08208294 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27538963 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27539050 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27539056 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27539024 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27539045 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27538960 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27538957 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27539022 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27538970 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27539049 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27539037 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27539054 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27539035 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27539040 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27539026 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27539028 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08443386 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27539020 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10373335 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10373338 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10373339 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10373336 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10373337 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1449385_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1449386_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10373334 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1449386_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1449385_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1449385_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1449386_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 27400_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 27400_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000023485.mm.1 NM_013786.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000023485.mm.1 NM_013786.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000023485.mm.1 TC1000003127.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000023486.mm.1 NM_013786.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000023486.mm.1 NM_013786.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000023486.mm.1 TC1000003127.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000023483.mm.1 NM_013786.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000023483.mm.1 NM_013786.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000023483.mm.1 TC1000003127.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000023482.mm.1 NM_013786.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000023482.mm.1 NM_013786.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000023482.mm.1 TC1000003127.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1449385_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1449386_at - -
          Mouse Expression Set 430 1449386_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1449385_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1449386_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1449385_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1449385_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1449386_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1449386_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1449385_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1449385_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1449386_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 437440 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 2970736 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0002970736 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1234552 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1234552 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl37374.5.1_9-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 2970736 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl37374.5.1_9-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 2970736 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1234552 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1234552 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl37374.5.1_9-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline