Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00475046_m1
          See other KISS1R GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Kiss1r
          Gene Name:
          KISS1 receptor
          Gene Aliases:
          Gpr54, KiSS-1
          Chromosome Location:
          Chr.10: 79916971 - 79922282 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00475046_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Kiss1r
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_053244.5 NP_444474.1 2 - 3 2071 71
          GenBank mRNA AF343726.1 - 2 - 3 368 71
          AK039628.1 - 2 - 3 2072 71
          AK139303.1 - 1 - 2 2581 71
          AY044228.1 - 2 - 3 401 71
          BC016531.1 - 2 - 3 514 3488082 71
          EU532436.1 - 2 - 3 368 71
          EU532437.1 - 2 - 3 368 71
          EU879091.1 - 2 - 3 368 71
          GU075727.1 - 2 - 3 368 71

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1000000828.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 G-protein coupled receptor Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Kiss1r

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          G-protein coupled receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          activation of MAPKK activity
          signal transduction
          G-protein coupled receptor signaling pathway
          neuropeptide signaling pathway
          chemical synaptic transmission
          negative regulation of cell proliferation
          calcium-mediated signaling
          negative regulation of cell migration
          positive regulation of hormone secretion
          arachidonic acid secretion
          positive regulation of synaptic transmission
          positive regulation of stress fiber assembly
          signal transducer activity
          G-protein coupled receptor activity
          protein binding
          neuropeptide receptor activity
          G-protein coupled peptide receptor activity
          neuropeptide binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27279737 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27279738 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27279733 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27279739 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27279703 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27279732 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27279734 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27279735 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27279741 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27279701 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27279736 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2023617 BC016531.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2023617 NM_053244.5 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 728735 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 842562 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 306106 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 71555 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P152895 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2023617 BC016531.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2023617 NM_053244.5 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P508956 GU075727.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P508956 AY044228.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P508956 BC016531.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P508956 EU532436.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P508956 EU532437.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27279740 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27279737 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27279701 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27279725 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27279720 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27279724 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27279742 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27279713 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27279735 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27279728 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27279732 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27279716 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27279707 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27279706 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27279723 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27279709 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27279718 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27279727 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27279704 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27279729 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27279739 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27279711 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27279715 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P152895 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P07120858 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P508956 GU075727.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P508956 AY044228.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P508956 BC016531.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P508956 EU532436.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P508956 EU532437.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P112188 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P109893 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P152895 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08640289 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08409994 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08409983 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27279735 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27279741 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27279732 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27279738 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27279733 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27279737 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27279739 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27279701 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27279703 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27279736 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27279734 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27279713 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27279749 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27279780 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27279704 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27279793 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27279771 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27279804 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27279784 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27279796 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27279750 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27279728 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27279740 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27279732 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27279806 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27279781 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27279758 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27279754 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27279709 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27279718 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27279786 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27279711 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27279762 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27279720 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27279799 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27279766 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27279751 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27279701 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27279742 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27279739 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27279737 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27279803 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27279706 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27279801 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27279789 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27279715 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27279778 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27279723 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27279757 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27279735 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27279716 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27279760 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27279724 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27279729 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27279774 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27279797 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27279775 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27279791 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27279782 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27279764 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27279767 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27279795 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27279704 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27279711 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27279729 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27279742 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27279706 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08557526 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27279718 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27279725 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27279722 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08557525 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27279713 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08236007 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27279726 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08409990 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27279737 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27279720 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27279727 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27279728 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27279716 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27279715 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27279732 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10364554 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10364555 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10364558 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10364552 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10364551 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10364556 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10364557 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10364553 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1450493_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10364550 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1450493_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1450493_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 114229_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 114229_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000006048.mm.1 NM_053244.5.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000006048.mm.1 NM_053244.5 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000006048.mm.1 TC1000000828.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1450493_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1450493_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1450493_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1450493_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1450493_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1450493_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 828653 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 2480601 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 2480601 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0002480601 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2711356 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2711356 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl38702.5.1_1-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 2480601 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl38702.5.1_1-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 2480601 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2711356 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2711356 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-5bc99cc877-br959:80/100.66.76.64:80.
          git-commit: a70b05477dc28cec55d7eafa2ce360191b99e591
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.58.0-2026.09.99-1.0