Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00477784_m1
          See other NFE2L2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Nfe2l2
          Gene Name:
          nuclear factor, erythroid derived 2, like 2
          Gene Aliases:
          AI194320, Nrf2
          Chromosome Location:
          Chr.2: 75675519 - 75704641 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00477784_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information
          • Citations (1)

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Nfe2l2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_010902.3 NP_035032.1 1 - 2 279 61
          GenBank mRNA AK142347.1 - 1 - 2 181 61
          AK144247.1 - 1 - 2 153 61
          BC003340.1 - 1 - 2 135 61
          BC026943.1 - 1 - 2 220 3663276 61
          BY792550.1 - 1 - 2 279 61

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0200003791.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Nfe2l2

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          basic leucine zipper transcription factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          transcription, DNA-templated
          regulation of transcription, DNA-templated
          transcription from RNA polymerase II promoter
          inflammatory response
          proteasomal ubiquitin-independent protein catabolic process
          positive regulation of gene expression
          protein ubiquitination
          positive regulation of blood coagulation
          endoplasmic reticulum unfolded protein response
          cellular response to oxidative stress
          response to endoplasmic reticulum stress
          cellular response to drug
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter in response to stress
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter in response to oxidative stress
          PERK-mediated unfolded protein response
          cellular response to glucose starvation
          proteasome-mediated ubiquitin-dependent protein catabolic process
          cell redox homeostasis
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          regulation of embryonic development
          negative regulation of cell death
          cellular response to hydrogen peroxide
          cellular response to tumor necrosis factor
          cellular response to fluid shear stress
          cellular response to laminar fluid shear stress
          negative regulation of oxidative stress-induced intrinsic apoptotic signaling pathway
          negative regulation of hydrogen peroxide-induced cell death
          positive regulation of glutathione biosynthetic process
          regulation of removal of superoxide radicals
          negative regulation of endothelial cell apoptotic process
          positive regulation of reactive oxygen species metabolic process
          transcription regulatory region sequence-specific DNA binding
          RNA polymerase II distal enhancer sequence-specific DNA binding
          RNA polymerase II activating transcription factor binding
          transcriptional activator activity, RNA polymerase II distal enhancer sequence-specific binding
          transcription cofactor binding
          DNA binding
          transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          protein binding
          protein domain specific binding
          sequence-specific DNA binding
          protein heterodimerization activity

          MicroArray Probes:

          Affymetrix

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200032405.mm.1 NM_010902.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200032405.mm.1 TC0200003791.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200032407.mm.1 NM_010902.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200032407.mm.1 TC0200003791.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200032409.mm.1 NM_010902.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200032409.mm.1 TC0200003791.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200032408.mm.1 NM_010902.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200032408.mm.1 TC0200003791.mm.1 MTA TC

          Back To Top
           

          Citations (1)

          An autoregulatory loop between Nrf2 and Cul3-Rbx1 controls their cellular abundance.
          Authors
          Kaspar JW, Jaiswal AK
          Journal
          J Biol Chem - Page No 21349 (Fri Jul 09 00:00:00 EDT 2010)
          Volume (Year)
          285 (2010)
          Product Usage
          -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline