Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00481133_m1
          See other GPX7 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Gpx7
          Gene Name:
          glutathione peroxidase 7
          Gene Aliases:
          3110050F08Rik, AI327032, GPX6
          Chromosome Location:
          Chr.4: 108400217 - 108406713 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00481133_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Gpx7
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_024198.3 NP_077160.1 1 - 2 175 94
          GenBank mRNA AK014199.1 - 1 - 2 173 94
          AK084382.1 - 1 - 2 95
          AK165221.1 - 1 - 2 176 94
          BC003228.1 - 1 - 2 176 3483448 94

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0400003241.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Gpx7

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          peroxidase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          response to oxidative stress
          oxidation-reduction process
          catalase activity
          peroxidase activity
          glutathione peroxidase activity
          oxidoreductase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23195893 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23195894 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23195897 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23195895 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23195898 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2012960 AK014199.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2012960 AK165221.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2012960 NM_024198.3 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 436047 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 527592 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 677940 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 900291 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 894534 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 763400 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 604503 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 735124 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 421643 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 18889 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 145249 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 111915 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 144715 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 110210 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P122653 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2012960 AK014199.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2012960 AK165221.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2012960 NM_024198.3 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P461364 BC003228.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P461364 AK014199.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P461364 AK084382.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P461364 AK165221.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P461364 NM_024198.3 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23195899 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23195910 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23195901 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23195896 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23195892 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23195909 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23195906 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23195898 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23195917 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23195918 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23195886 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23195904 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23195902 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23195919 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23195887 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23195908 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23195895 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23195893 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23195912 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23195915 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23195888 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23195914 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23195890 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23195900 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23195903 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23195911 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P05353733 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P122653 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P461364 BC003228.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P461364 AK014199.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P461364 AK084382.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P461364 AK165221.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P461364 NM_024198.3 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P107178 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_67_P05353733 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P122653 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03760653 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03760661 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03748251 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03760652 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03822497 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03748248 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03748250 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23195895 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23195898 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23195897 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23195893 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23195894 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23195912 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23195892 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23195864 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23195918 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23195900 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23195871 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23195859 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23195826 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23195860 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23195903 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23195821 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23195896 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23195906 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23195867 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23195835 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23195828 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23195890 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23195831 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23195840 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23195847 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23195904 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23195827 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23195902 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23195845 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23195858 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23195823 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23195919 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23195914 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23195899 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23195857 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23195898 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23195832 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23195853 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23195878 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23195895 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23195817 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23195836 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23195908 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23195887 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23195882 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23195873 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23195893 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23195820 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23195879 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23195917 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23195883 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23195833 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23195915 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23195818 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23195881 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23195837 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23195876 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23195886 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23195814 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23195909 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23195850 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03427801 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23195881 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23195871 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03526334 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23195906 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23195908 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23195872 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23195879 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23195889 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03888652 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03820956 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23195859 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03300025 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03896044 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03995234 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03760662 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23195902 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23195896 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03760661 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23195867 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03990523 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03896041 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23195914 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23195831 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23195840 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23195833 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23195900 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23195888 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03820958 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03652468 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23195882 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23195862 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03672965 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23195873 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23195912 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23195886 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23195876 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23195917 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03760652 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03995239 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03822497 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23195915 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03687122 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23195835 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03748251 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03760658 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23195832 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23195904 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23195869 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03888650 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03427804 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04003810 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23195841 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10515010 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10515011 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10515008 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10515009 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1417836_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10515007 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1417836_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1417836_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 67305_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 67305_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400025818.mm.1 TC0400003241.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400025818.mm.1 NM_024198.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400025818.mm.1 NM_024198.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400025819.mm.1 TC0400003241.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400025819.mm.1 NM_024198.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400025819.mm.1 NM_024198.3 Refseq
          Mouse Expression Set 430 1417836_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1417836_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 103607_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 103607_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1417836_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1417836_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1417836_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1417836_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 926815 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 3440253 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 3440253 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0003440253 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2724294 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2724294 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl24011.4.1_9-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 3440253 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl24011.4.1_9-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 3440253 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2724294 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2724294 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline