Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00485697_m1
          See other RESP18 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Resp18
          Gene Name:
          regulated endocrine-specific protein 18
          Gene Aliases:
          AI851012
          Chromosome Location:
          Chr.1: 75272197 - 75278455 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00485697_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Resp18
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_009049.1 NP_033075.1 5 - 6 553 79
          GenBank mRNA AK012477.1 - 5 - 6 504 79
          AK019440.1 - 5 - 6 503 79
          BC027535.1 - 5 - 6 516 3376899 79
          FJ621497.1 - 4 - 5 446 79
          L34214.1 - 5 - 6 553 79

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0100002607.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Resp18

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          in utero embryonic development
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2167486 L34214.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2167486 BC027535.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2167486 NM_009049.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 382616 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 288474 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 67792 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 787148 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 8888 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P164856 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2167486 L34214.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2167486 BC027535.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2167486 NM_009049.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P178083 L34214.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P178083 BC027535.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P178083 NM_009049.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P178083 AK012477.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P178083 AK019440.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20353119 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20353106 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20353117 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20353104 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20353094 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20353107 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20353096 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20353109 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20353089 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20353113 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20353079 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20353093 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20353098 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20353114 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20353081 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20353091 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20353116 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20353111 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20353083 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20353102 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20353100 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20353087 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20353095 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20353085 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P164856 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P04150041 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P178083 L34214.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P178083 BC027535.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P178083 NM_009049.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P178083 AK012477.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P178083 AK019440.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P137739 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P164856 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P00698798 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P00698812 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P00698803 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P00698815 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P00698804 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P00078367 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20353061 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20353078 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20353011 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20353058 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20353014 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20353094 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20353000 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20353017 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20353060 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20353135 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20353087 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20353091 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20353043 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20353008 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20353069 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20353072 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20353015 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20353114 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20353096 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20353007 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20353018 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20353010 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20353056 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20353117 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20353124 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20353020 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20353093 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20353106 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20353013 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20353100 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20353111 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20353026 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20353025 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20353066 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20353083 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20353104 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20353081 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20353113 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20353132 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20353137 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20353116 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20353130 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20353021 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20353003 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20353077 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20353071 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20353076 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20353054 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20353125 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20353006 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20353098 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20353034 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20353040 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20353085 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20353035 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20353140 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20353042 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20353089 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20353068 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20353045 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20353023 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20353104 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20353081 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20353096 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20353069 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20353073 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20353111 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20353071 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20353056 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20353106 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20353121 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20353100 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20353087 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20353068 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20353116 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01031246 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00860258 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20353091 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20353098 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00698811 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00672359 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20353093 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20353110 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00396138 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20353058 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20353060 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00698803 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20353079 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20353120 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20353107 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00860252 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00672362 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20353083 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20353072 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00396137 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20353062 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20353076 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00127981 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00806562 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20353089 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20353066 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20353140 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20353114 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20353125 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20353065 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20353061 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20353077 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10355837 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10355839 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10355840 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10355841 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10355843 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10355842 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1417988_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10355836 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1417988_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1417988_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 19711_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 19711_at - -
          Affymetrix Murine Genome 6500A Array Msa15170_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100021233.mm.1 NM_009049.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100021233.mm.1 TC0100002607.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100021234.mm.1 NM_009049.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100021234.mm.1 TC0100002607.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100021232.mm.1 NM_009049.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100021232.mm.1 TC0100002607.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1417988_at - -
          Mouse Expression Set 430 1417988_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 99442_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 99442_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1417988_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1417988_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1417988_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1417988_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 441126 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 5220594 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0005220594 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1231724 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1231724 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl16596.6.1_82-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 5220594 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl16596.6.1_82-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 5220594 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1231724 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1231724 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl16596.6.1_82-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline