Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00512460_m1
          See other SPDYB GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Spdyb
          Gene Name:
          speedy homolog B (Xenopus laevis)
          Gene Aliases:
          4930445A17Rik, 4930451F05Rik, Spdy2, Spdye4
          Chromosome Location:
          Chr.5: 143216316 - 143226902 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00512460_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Spdyb
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_029048.3 NP_083324.3 6 - 7 930 117
          GenBank mRNA AK015385.1 - 5 - 6 740 117
          AK015441.1 - 6 - 7 931 117

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0500003550.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Recommended Assay Mus musculus 1700 Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Spdyb

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          cell cycle
          positive regulation of cyclin-dependent protein serine/threonine kinase activity
          protein kinase binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24155557 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1989599 AK015441.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1989599 NM_029048.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P406242 AK015441.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P406242 AY820308.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P406242 BC141200.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P406242 NM_029048.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P406242 AK015441.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P406242 AY820308.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P406242 BC141200.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P406242 NM_029048.3 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 305341 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 264626 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 44828 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 321272 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 578021 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 130124 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P150527 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P152227 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1989599 AK015441.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1989599 NM_029048.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P406242 AK015441.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P406242 AY820308.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P406242 BC141200.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P406242 NM_029048.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P406242 AK015441.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P406242 AY820308.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P406242 BC141200.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P406242 NM_029048.3 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24155540 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24155556 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24155500 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24155544 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24155549 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24155512 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24155534 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24155535 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24155537 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24155524 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24155511 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24155553 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24155533 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24155551 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24155546 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24155517 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24155527 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24155526 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24155514 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24155521 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24155552 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24155532 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24155554 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24155543 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24155502 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24155499 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24155523 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24155530 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P150527 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P152227 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P341231 AK015441.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P341231 NM_029048.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P406242 AK015441.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P406242 AY820308.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P406242 BC141200.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P406242 NM_029048.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P406242 AK015441.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P406242 AY820308.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P406242 BC141200.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P406242 NM_029048.3 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P137819 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P150527 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P152227 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04766468 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04209346 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04766475 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04209338 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04766466 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04209339 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04766453 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04209337 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24155557 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24155453 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24155546 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24155558 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24155553 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24155484 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24155540 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24155511 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24155524 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24155470 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24155485 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24155449 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24155496 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24155473 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24155510 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24155526 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24155499 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24155460 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24155447 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24155482 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24155556 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24155471 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24155550 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24155523 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24155517 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24155474 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24155500 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24155455 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24155487 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24155551 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24155560 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24155459 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24155468 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24155483 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24155534 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24155458 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24155446 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24155543 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24155562 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24155564 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24155521 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24155554 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24155512 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04382749 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24155480 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04382741 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04382748 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04209336 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24155517 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24155485 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04382739 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04209343 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24155530 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04209337 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04862855 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04806514 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24155523 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04487869 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04326702 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24155488 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04487874 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04698994 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24155534 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24155526 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04248714 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24155512 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04326706 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24155531 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04595370 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04209333 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24155535 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04487871 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24155472 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24155484 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24155487 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10535432 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10535434 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10535428 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10535433 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10535431 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10535429 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10535427 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10535430 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1432185_PM_a_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10535426 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1432185_a_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1432185_PM_a_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 74673_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 74673_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500032517.mm.1 NM_029048.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500032517.mm.1 NM_029048.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500032517.mm.1 TC0500003550.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500032518.mm.1 NM_029048.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500032518.mm.1 NM_029048.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500032518.mm.1 TC0500003550.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500032519.mm.1 NM_029048.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500032519.mm.1 NM_029048.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500032519.mm.1 TC0500003550.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1432185_a_at - -
          Mouse Expression Set 430 1432185_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1432185_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1432185_a_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 519586 - -
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 769007 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 1770292 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 1770292 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0001770292 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2756787 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2756787 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl25809.6.1_33-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 1770292 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl25809.6.1_33-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 1770292 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2756787 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2756787 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline