Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00515679_m1
          See other EMP3 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Emp3
          Gene Name:
          epithelial membrane protein 3
          Gene Aliases:
          H-4, H4, HNMP-1, MI-35, Ymp
          Chromosome Location:
          Chr.7: 45918023 - 45921426 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00515679_m1
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Emp3
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_010129.2 NP_034259.2 1 - 2 180 87
          GenBank mRNA CK022835.1 - 1 - 2 179 87
          U87948.1 - 1 - 2 158 87

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0700003028.mm.1

          Additional Information:

          This assay is in the 5'UTR region of the NM_010129.2,U87948.1 transcripts.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Apoptosis Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Emp3

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          cytoskeletal protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s)

          cell death
          cell growth
          bleb assembly

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25095882 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25095881 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25095883 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25095884 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P446510 U87948.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P446510 BC001999.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P446510 CK022835.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P446510 NM_001146346.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P446510 NM_010129.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P446510 U87948.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P446510 BC001999.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P446510 CK022835.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P446510 NM_001146346.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P446510 NM_010129.2 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 899235 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 580641 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 917939 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P146410 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P446510 U87948.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P446510 BC001999.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P446510 CK022835.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P446510 NM_001146346.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P446510 NM_010129.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P446510 U87948.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P446510 BC001999.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P446510 CK022835.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P446510 NM_001146346.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P446510 NM_010129.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25095874 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25095850 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25095889 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25095867 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25095859 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25095849 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25095872 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25095884 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25095862 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25095858 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25095878 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25095886 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25095845 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25095863 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25095852 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25095877 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25095861 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25095856 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25095860 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25095870 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25095880 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25095842 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25095882 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25095847 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25095873 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25095866 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25095855 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P146410 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P446510 U87948.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P446510 BC001999.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P446510 CK022835.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P446510 NM_001146346.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P446510 NM_010129.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P446510 U87948.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P446510 BC001999.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P446510 CK022835.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P446510 NM_001146346.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P446510 NM_010129.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P105362 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P106248 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P146410 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05935920 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05935919 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06075454 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06075450 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25095883 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25095884 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25095882 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25095881 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25095882 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25095891 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25095852 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25095780 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25095877 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25095884 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25095845 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25095850 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25095833 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25095847 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25095887 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25095892 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25095881 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25095842 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25095899 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25095835 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25095874 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25095849 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25095901 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25095903 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25095860 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25095898 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25095855 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25095838 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25095781 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25095861 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25095836 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25095866 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25095778 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25095872 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25095889 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25095893 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25095867 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25095858 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25095870 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25095841 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25095859 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25095886 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06012737 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06626365 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25095845 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25095858 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06276196 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25095863 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25095853 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25095847 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25095882 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25095870 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06026048 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25095881 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06626378 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25095855 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25095867 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25095849 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25095877 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25095856 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06012735 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06276195 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06075452 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25095843 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25095850 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25095874 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25095862 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25095859 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25095864 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25095835 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25095833 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06075450 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25095861 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10563443 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10563444 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10563446 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10563445 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10563442 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1417104_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10563441 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1417104_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1417104_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 13732_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 13732_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700027521.mm.1 NM_010129.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700027521.mm.1 NM_010129.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700027521.mm.1 TC0700003028.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700027522.mm.1 NM_010129.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700027522.mm.1 NM_010129.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700027522.mm.1 TC0700003028.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700027519.mm.1 NM_001146346.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700027519.mm.1 NM_001146346.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700027519.mm.1 NM_010129.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700027519.mm.1 NM_010129.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700027519.mm.1 TC0700003028.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1417104_at - -
          Mouse Expression Set 430 1417104_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 93593_PM_f_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 93593_f_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 93594_r_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 93594_PM_r_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1417104_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1417104_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1417104_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1417104_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 791712 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 1500722 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 1570039 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 1500722 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0001570039 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0001500722 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1248028 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1231824 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1231824 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1248028 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl00010.1_38-S - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl31356.7.1_27-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 1500722 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 1570039 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl00010.1_38-S - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl31356.7.1_27-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 1570039 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 1500722 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1248028 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2984744 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1248028 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl00010.1_38-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl31356.7.1_27-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline