Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00517726_m1
          See other BHMT2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Bhmt2
          Gene Name:
          betaine-homocysteine methyltransferase 2
          Gene Aliases:
          C81077, D13Ucla2
          Chromosome Location:
          Chr.13: 93656097 - 93674302 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00517726_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Bhmt2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_022884.2 NP_075022.2 3 - 4 291 92
          GenBank mRNA AF257474.1 - 3 - 4 277 92
          AK090308.1 - 3 - 4 269 92
          AK145901.1 - 3 - 4 292 92
          BC013515.1 - 3 - 4 288 4235455 92

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1300002437.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Bhmt2

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          methyltransferase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          methionine biosynthetic process
          methylation
          S-methylmethionine metabolic process
          S-methylmethionine cycle
          S-adenosylmethionine metabolic process
          L-methionine salvage
          methyltransferase activity
          zinc ion binding
          S-adenosylmethionine-homocysteine S-methyltransferase activity
          transferase activity
          metal ion binding
          betaine-homocysteine S-methyltransferase activity
          S-methylmethionine-homocysteine S-methyltransferase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P321734 BC013515.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P321734 AF257474.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P321734 AK145901.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P321734 NM_022884.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P321734 BC013515.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P321734 AF257474.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P321734 AK145901.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P321734 NM_022884.2 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 259445 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 744902 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 99293 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 705961 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 166831 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 727513 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 54234 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 716024 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 301497 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 651524 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 227157 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 55760 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 157649 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P119966 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P102779 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P321734 BC013515.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P321734 AF257474.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P321734 AK145901.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P321734 NM_022884.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P321734 BC013515.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P321734 AF257474.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P321734 AK145901.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P321734 NM_022884.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P321734 BC013515.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P321734 AF257474.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P321734 AK145901.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P321734 NM_022884.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P321734 BC013515.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P321734 AF257474.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P321734 AK145901.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P321734 NM_022884.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29230425 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29230401 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29230400 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29230421 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29230397 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29230407 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29230427 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29230426 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29230422 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29230416 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29230405 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29230423 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29230414 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29230413 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29230399 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29230411 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29230408 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29230412 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29230419 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P119966 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P102779 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P07955962 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P321734 BC013515.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P321734 AF257474.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P321734 AK145901.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P321734 NM_022884.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P321734 BC013515.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P321734 AF257474.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P321734 AK145901.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P321734 NM_022884.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P110093 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P102779 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P119966 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10987814 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10987818 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10670261 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P11121241 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10879918 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P11121234 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P11121237 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10670263 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10765855 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10987816 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29230384 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29230331 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29230332 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29230382 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29230421 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29230367 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29230374 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29230319 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29230375 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29230405 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29230327 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29230386 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29230399 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29230403 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29230394 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29230423 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29230329 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29230400 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29230391 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29230389 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29230412 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29230411 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29230335 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29230339 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29230344 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29230425 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29230422 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29230352 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29230397 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29230357 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29230343 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29230414 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29230392 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29230354 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29230377 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29230419 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29230427 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29230416 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29230353 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29230388 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29230321 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29230358 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29230370 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29230372 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29230393 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29230413 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29230407 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29230425 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29230390 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10835690 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29230416 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10465632 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29230407 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29230422 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29230403 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10673430 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29230421 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10673427 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10835701 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29230419 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10826183 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29230423 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29230399 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10448086 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29230420 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10565119 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10938372 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29230397 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29230414 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10835696 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29230391 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10411151 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10411150 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10411148 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10411149 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10411152 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10411154 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10411153 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10457116 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10411155 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1418914_PM_s_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1418913_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10511886 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10411147 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1418913_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1418914_s_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1418913_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1418914_PM_s_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 64918_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 64918_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300016274.mm.1 NM_022884.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300016274.mm.1 NM_022884.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300016274.mm.1 TC1300002437.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1418914_s_at - -
          Mouse Expression Set 430 1418913_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1418914_PM_s_at - -
          Mouse Expression Set 430 1418913_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 97418_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 97418_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1418913_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1418914_PM_s_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1418913_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1418914_s_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1418914_PM_s_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1418913_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1418913_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1418914_s_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 910974 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 2030184 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0002030184 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2651019 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2651019 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl43677.9_377-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 2030184 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl43677.9_377-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 2030184 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2651019 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2651019 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline