Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00518351_m1
          See other DHRS1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Dhrs1
          Gene Name:
          dehydrogenase/reductase (SDR family) member 1
          Gene Aliases:
          1110029G07Rik, AW112170, D14Ertd484e
          Chromosome Location:
          Chr.14: 55739020 - 55745684 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00518351_m1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4331182
          제품 정가 284.00
          Your Price
          온라인 행사가: 266.65
          266.65
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Dhrs1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_026819.3 NP_081095.2 4 - 5 641 111
          GenBank mRNA AK003958.1 - 4 - 5 531 111
          AK146317.1 - 4 - 5 588 111
          AK159964.1 - 4 - 5 563 111
          AK168115.1 - 4 - 5 588 111
          AK168147.1 - 4 - 5 588 111
          AK184821.1 - 2 - 3 124 111
          AK216940.1 - 2 - 3 124 111
          BC003930.1 - 4 - 5 572 3485584 111
          BC023825.1 - 3 - 4 1683 111

          Back To Top

          추가 정보


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1400002100.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Dhrs1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          dehydrogenase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          metabolic process
          oxidation-reduction process
          molecular_function
          oxidoreductase activity
          pinocarveol dehydrogenase activity
          chloral hydrate dehydrogenase activity
          hydroxymethylmethylsilanediol oxidase activity
          1-phenylethanol dehydrogenase activity
          myrtenol dehydrogenase activity
          cis-1,2-dihydroxy-1,2-dihydro-8-carboxynaphthalene dehydrogenase activity
          3-hydroxy-4-methyloctanoyl-CoA dehydrogenase activity
          2-hydroxy-4-isopropenylcyclohexane-1-carboxyl-CoA dehydrogenase activity
          cis-9,10-dihydroanthracene-9,10-diol dehydrogenase activity
          citronellol dehydrogenase activity
          naphthyl-2-hydroxymethyl-succinyl-CoA dehydrogenase activity
          2,4,4-trimethyl-1-pentanol dehydrogenase activity
          2,4,4-trimethyl-3-hydroxypentanoyl-CoA dehydrogenase activity
          1-hydroxy-4,4-dimethylpentan-3-one dehydrogenase activity
          endosulfan diol dehydrogenase activity
          endosulfan hydroxyether dehydrogenase activity
          3-hydroxy-2-methylhexanoyl-CoA dehydrogenase activity
          3-hydroxy-2,6-dimethyl-5-methylene-heptanoyl-CoA dehydrogenase activity
          versicolorin reductase activity
          ketoreductase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P29619648 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P293901 AK003958.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P293901 AK003958.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 792305 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 26811 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 360183 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 598612 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 14381 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P114489 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P293901 AK003958.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P293901 AK003958.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P293901 AK003958.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P293901 AK003958.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29619648 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29619623 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29619639 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29619634 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29619629 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29619636 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29619621 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29619644 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29619618 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29619617 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29619620 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29619630 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29619622 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29619643 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29619624 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29619627 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29619626 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29619645 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29619632 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29619638 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29619641 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P08119421 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P02854213 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P114489 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P293901 AK003958.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P293901 AK003958.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P105927 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P123706 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P114489 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P11332090 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P11332092 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P11332094 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P11332089 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P29619648 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29619639 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29619641 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29619630 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29619586 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29619644 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29619638 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29619623 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29619573 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29619569 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29619612 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29619562 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29619632 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29619583 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29619591 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29619613 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29619618 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29619629 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29619574 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29619589 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29619634 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29619614 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29619558 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29619568 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29619579 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29619624 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29619617 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29619600 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29619560 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29619608 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29619607 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29619555 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29619593 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29619620 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29619648 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29619598 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29619636 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29619556 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29619565 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29619576 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29619580 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29619626 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11620179 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29619632 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11332092 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11280737 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29619622 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29619618 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29619644 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29619639 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11645051 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29619604 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29619608 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29619629 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29619584 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29619612 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29619617 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29619574 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11620180 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29619576 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11336884 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29619611 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29619607 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29619606 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29619620 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29619634 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29619613 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29619579 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11332090 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29619648 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29619582 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11722025 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29619636 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29619630 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29619626 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10420163 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10420159 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10420160 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10420162 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10420158 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10420157 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10420164 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10420161 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10420156 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1415677_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10420155 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1415677_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1415677_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 52585_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 52585_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400016149.mm.1 NM_026819.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400016149.mm.1 NM_026819.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400016149.mm.1 TC1400002100.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1415677_at - -
          Mouse Expression Set 430 1415677_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1415677_at - -
          Mouse Expression Set 430 1415677_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 93843_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 93843_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1415677_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1415677_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1415677_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1415677_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1415677_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1415677_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 631911 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 5220673 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 5220673 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0005220673 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2639397 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2639397 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl45528.8.1_39-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 5220673 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl45528.8.1_39-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 5220673 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2639397 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2639397 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl45528.8.1_39-S - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline