Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00522301_s1
          See other MAGEA6 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Magea6
          Gene Name:
          melanoma antigen, family A, 6
          Gene Aliases:
          Mage-a6
          Chromosome Location:
          Chr.X: 154924012 - 154926115 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00522301_s1
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Magea6
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_020019.3 NP_064403.1 2 1087 79
          GenBank mRNA BC109339.2 - 2 1098 40052528 79
          BC116902.1 - 1 997 40126221 79

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0X00003227.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Mus musculus Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Magea6

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          scaffold/adaptor protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1974725 NM_020019.3 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 323456 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 168331 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P152822 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P122703 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1974725 NM_020019.3 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32757706 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32757705 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32757704 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P122703 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P152822 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P551956 BC116902.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P551956 NM_020019.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P551956 BC109339.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P122703 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P152822 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14910668 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32757705 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32757706 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14910668 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32757706 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32757704 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32757705 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10607432 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10607445 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10607456 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1422357_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10607443 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10607431 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10607454 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1422357_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1422357_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 17142_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 17142_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00020201.mm.1 NM_020019.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00020201.mm.1 NM_020019.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00020201.mm.1 TC0X00003227.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00020203.mm.1 NM_020019.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00020203.mm.1 NM_020019.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00020203.mm.1 TC0X00003227.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1450542_s_at - -
          Mouse Expression Set 430 1450542_PM_s_at - -
          Mouse Expression Set 430 1422357_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1422357_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1450542_s_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1422357_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1450542_PM_s_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1422357_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1422357_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1422357_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 4590039 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0004590039 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2694973 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2687002 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2687002 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2694973 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0017142.1_905-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 4590039 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0017142.1_905-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 4590039 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2694973 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2694973 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline