Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00545893_m1
          See other APLP1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Aplp1
          Gene Name:
          amyloid beta (A4) precursor-like protein 1
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.7: 30434980 - 30445582 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00545893_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Aplp1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_007467.3 NP_031493.2 11 - 12 1573 82
          GenBank mRNA AK154992.1 - 11 - 12 1527 82
          AK160871.1 - 11 - 12 1525 82
          AK170818.1 - 11 - 12 1506 82
          BC021877.1 - 11 - 12 1552 4481838 82
          BC106158.1 - 10 - 11 1661 82
          L04538.1 - 11 - 12 1543 82

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0700002759.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Apoptosis Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus Mouse Alzheimer's Disease 1700 Inventoried Mouse_Alzheimer Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Aplp1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          protease inhibitor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          mRNA polyadenylation
          regulation of translation
          endocytosis
          apoptotic process
          cell adhesion
          extracellular matrix organization
          negative regulation of cAMP biosynthetic process
          forebrain development
          cellular response to norepinephrine stimulus
          protein binding
          heparin binding
          alpha-2A adrenergic receptor binding
          alpha-2B adrenergic receptor binding
          alpha-2C adrenergic receptor binding
          identical protein binding
          metal ion binding
          transition metal ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1991605 L04538.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1991605 BC021877.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1991605 BC106158.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1991605 AK154992.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1991605 AK160871.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 906969 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 467552 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 641544 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 284860 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 751426 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 188557 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 698837 AK046911.1 genbank_mrna_mouse
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 818560 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 534320 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 142608 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P144942 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P171293 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1991605 L04538.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1991605 BC021877.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1991605 BC106158.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1991605 AK154992.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1991605 AK160871.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P432380 L04538.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P432380 BC021877.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P432380 BC106158.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P432380 AK154992.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P432380 AK160871.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25031562 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25031570 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25031567 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25031569 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25031564 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25031572 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P01493062 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P01493067 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P171293 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P144942 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P432380 L04538.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P432380 BC021877.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P432380 BC106158.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P432380 AK154992.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P432380 AK160871.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P125974 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P144942 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P171293 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06479557 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06345756 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06479555 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06345757 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06345755 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06075223 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031508 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031520 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031567 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031536 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031521 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031551 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031546 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031600 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031463 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031593 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031594 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031489 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031543 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031559 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031514 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031569 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031535 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031549 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031602 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031548 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031574 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031481 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031523 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031587 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031547 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031557 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031533 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031554 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031497 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031595 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031552 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031466 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031469 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031458 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031475 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031531 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031471 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031539 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031486 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031562 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031550 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031518 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031545 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031503 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031561 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031598 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031515 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031494 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031501 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031525 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031560 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031590 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031460 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031512 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031507 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031465 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031596 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031544 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031479 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031530 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031505 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031491 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031568 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031542 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031538 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031484 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031528 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031473 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031510 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031459 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25031532 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25031528 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25031501 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25031569 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06642330 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25031535 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06042154 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06318631 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25031562 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25031554 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25031570 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06345756 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25031551 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25031552 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25031546 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06263878 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06042153 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25031561 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25031531 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25031533 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05956217 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25031567 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25031530 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06389723 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25031574 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25031539 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06345755 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25031560 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25031543 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25031545 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25031557 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25031536 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25031538 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06216586 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25031502 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25031550 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06642328 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06642337 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25031547 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25031498 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10561936 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10561937 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10561935 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10561929 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10561939 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10561940 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10561934 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10561938 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10561928 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10561930 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10561931 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10561933 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10561932 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10561941 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1416134_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1435857_PM_s_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10561927 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1416134_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1435857_s_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1435857_PM_s_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1416134_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 11803_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 11803_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700024463.mm.1 NM_007467.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700024463.mm.1 NM_007467.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700024463.mm.1 TC0700002759.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1416134_at - -
          Mouse Expression Set 430 1435857_s_at - -
          Mouse Expression Set 430 1416134_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1435857_PM_s_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 94874_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 94874_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1435857_PM_s_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1435857_s_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1416134_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1416134_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1416134_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1435857_s_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1416134_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1435857_PM_s_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 350633 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 2680154 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 2680154 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0002680154 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2696531 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2696531 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl31526.16.1_20-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 2680154 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl31526.16.1_20-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 2680154 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2696532 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2696532 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl31526.16.1_20-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline