Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00549082_m1
          See other NFKBID GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Nfkbid
          Gene Name:
          nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B cells inhibitor, delta
          Gene Aliases:
          IkappaBNS
          Chromosome Location:
          Chr.7: 30421729 - 30428746 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00549082_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Nfkbid
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_172142.3 NP_742154.1 8 - 9 1117 60
          GenBank mRNA AK155969.1 - 9 - 10 1123 60
          AK167356.1 - 9 - 10 1111 60
          AY078069.1 - 8 - 9 1122 60
          BC110633.1 - 8 - 9 1077 40058047 60

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0700000562.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Nfkbid

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          protein-binding activity modulator

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          inflammatory response
          negative regulation of NF-kappaB transcription factor activity
          negative regulation of T cell differentiation in thymus
          negative regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling
          positive regulation of thymocyte apoptotic process
          protein binding
          NF-kappaB binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2050268 AY078069.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2050268 NM_172142.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2050268 AK155969.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2050268 AK167356.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 528806 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 770655 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 243305 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 45924 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P128038 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2050268 AY078069.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2050268 NM_172142.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2050268 AK155969.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2050268 AK167356.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25031453 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25031458 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25031456 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25031454 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25031460 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25031452 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25031459 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25031444 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25031446 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25031455 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25031457 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25031449 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P128038 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P01493043 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P322954 AY078069.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P322954 BC110633.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P322954 NM_172142.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P322954 AK155969.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P322954 AK167356.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P127766 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P128038 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06195722 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06195721 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031454 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031458 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031449 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031423 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031518 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031486 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031403 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031514 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031415 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031469 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031530 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031399 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031510 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031391 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031475 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031402 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031484 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031528 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031471 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031515 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031441 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031446 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031489 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031409 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031382 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031512 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031384 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031387 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031491 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031381 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031479 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031465 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031452 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031459 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031385 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031389 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031440 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031400 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031431 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031481 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031420 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031392 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031466 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031531 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031397 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031404 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031433 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031394 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031429 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031525 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031407 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031406 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031444 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031463 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031521 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031523 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031520 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031417 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031473 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031405 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031430 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031460 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031494 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25031467 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25031455 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25031431 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06192151 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25031468 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06252419 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25031454 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25031459 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25031452 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25031476 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25031494 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06312801 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06252424 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06612579 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25031481 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25031486 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25031473 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06612575 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25031470 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25031491 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06612584 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25031449 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06252418 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25031479 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25031466 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25031444 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06312796 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06302830 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25031433 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25031463 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25031446 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25031441 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06612580 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25031487 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25031471 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06612577 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10551893 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10551898 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10551899 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10551900 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10551894 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10551904 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10551895 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10551897 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10551903 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10551902 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10551901 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10551896 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1436074_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10551891 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1436074_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1436074_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 243910_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 243910_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700004886.mm.1 TC0700000562.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700004886.mm.1 NM_172142.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700004886.mm.1 NM_172142.3 Refseq
          Mouse Expression Set 430 1436074_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1436074_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1436074_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1436074_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 505246 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 1660059 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0001660059 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1225192 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1225192 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl32816.11.1_261-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 1660059 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl32816.11.1_261-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 1660059 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1225192 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1225192 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl32816.11.1_261-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline