Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00551153_m1
          See other RPUSD1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Rpusd1
          Gene Name:
          RNA pseudouridylate synthase domain containing 1
          Gene Aliases:
          2310051D06Rik, AU019540, Rlucl
          Chromosome Location:
          Chr.17: 25727703 - 25731464 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00551153_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Rpusd1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_028009.3 NP_082285.1 5 - 6 617 61
          GenBank mRNA AK009926.1 - 4 - 5 449 61
          AK049334.1 - 5 - 6 618 61
          BC018186.1 - 5 - 6 578 4160116 61

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1700000383.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Rpusd1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          RNA processing factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          pseudouridine synthesis
          RNA modification
          RNA binding
          pseudouridine synthase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P614472 NM_028009.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P614472 AK009926.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P614472 AK049334.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P614472 BC018186.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P614472 NM_028009.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P614472 AK009926.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P614472 AK049334.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P614472 BC018186.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 538985 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 607349 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 180808 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 418886 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P159865 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P614472 NM_028009.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P614472 AK009926.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P614472 AK049334.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P614472 BC018186.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P614472 NM_028009.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P614472 AK009926.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P614472 AK049334.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P614472 BC018186.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31105872 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31105874 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31105857 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31105876 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31105860 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31105869 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31105878 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31105881 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31105867 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31105863 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31105877 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31105870 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31105858 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31105864 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31105861 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31105865 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31105875 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P159865 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P08743366 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P614472 NM_028009.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P614472 AK009926.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P614472 AK049334.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P614472 BC018186.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P614472 NM_028009.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P614472 AK009926.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P614472 AK049334.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P614472 BC018186.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P102309 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P120098 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P159865 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13120290 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13120291 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13120265 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31105894 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31105937 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31105909 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31105902 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31105858 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31105865 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31105930 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31105870 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31105897 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31105927 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31105863 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31105881 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31105904 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31105899 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31105929 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31105853 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31105926 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31105922 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31105901 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31105860 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31105940 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31105874 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31105861 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31105917 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31105855 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31105867 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31105912 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31105920 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31105895 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31105932 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31105872 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31105876 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31105913 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31105910 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31105877 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31105906 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31105918 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31105896 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31105925 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31105935 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31105915 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31105943 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31105875 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13086991 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31105876 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31105870 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31105881 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31105875 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31105865 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31105860 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31105878 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31105858 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31105855 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31105877 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31105861 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31105869 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31105863 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31105872 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13120279 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10442838 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10442836 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10442835 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10442839 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10442837 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1453253_PM_a_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10442834 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1453253_a_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1453253_PM_a_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 106707_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 106707_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700003194.mm.1 NM_028009.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700003194.mm.1 NM_028009.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700003194.mm.1 TC1700000383.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1453253_PM_a_at - -
          Mouse Expression Set 430 1453253_a_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1453253_PM_a_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1453253_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1453253_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1453253_PM_a_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 732238 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 3850398 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0003850398 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2646123 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2646123 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl50973.6_371-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 3850398 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl50973.6_371-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 3850398 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2646123 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2646123 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline