Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00656767_g1
          See other GPX1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Gpx1
          Gene Name:
          glutathione peroxidase 1
          Gene Aliases:
          AI195024, AL033363, CGPx, GPx-1, GSHPx-1, Gpx
          Chromosome Location:
          Chr.9: 108339080 - 108340342 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00656767_g1
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Gpx1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_008160.6 NP_032186.2 1 - 2 473 134
          GenBank mRNA AK002245.1 - 1 - 2 278 134
          AK010999.1 - 1 - 2 278 134
          AK011019.1 - 1 - 2 278 134
          AK028171.1 - 1 - 2 278 134
          AK150548.1 - 1 - 2 279 134
          AK154833.1 - 1 - 2 278 134
          AK160388.1 - 1 - 2 279 134
          AK191208.1 - 1 - 2 87 134
          AK191913.1 - 1 - 2 87 134
          AK200043.1 - 1 - 2 87 134
          AK202661.1 - 1 - 2 85 132
          BC086649.1 - 1 - 2 261 6819448 134
          CK628430.1 - 1 - 2 473 134

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0900001402.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Gpx1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          peroxidase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          response to reactive oxygen species
          temperature homeostasis
          endothelial cell development
          negative regulation of inflammatory response to antigenic stimulus
          lipid metabolic process
          triglyceride metabolic process
          glutathione metabolic process
          apoptotic process
          response to oxidative stress
          response to lipid hydroperoxide
          sensory perception of sound
          cell proliferation
          intrinsic apoptotic signaling pathway in response to oxidative stress
          response to xenobiotic stimulus
          response to symbiotic bacterium
          response to wounding
          response to toxic substance
          UV protection
          response to selenium ion
          response to gamma radiation
          myotube differentiation
          protein oxidation
          response to hydroperoxide
          regulation of mammary gland epithelial cell proliferation
          regulation of gene expression, epigenetic
          vasodilation
          response to hydrogen peroxide
          hydrogen peroxide catabolic process
          negative regulation of apoptotic process
          negative regulation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process
          skeletal muscle tissue regeneration
          regulation of neuron apoptotic process
          blood vessel endothelial cell migration
          fat cell differentiation
          cell redox homeostasis
          skeletal muscle fiber development
          myoblast proliferation
          interaction with symbiont
          positive regulation of protein kinase B signaling
          oxidation-reduction process
          heart contraction
          angiogenesis involved in wound healing
          regulation of proteasomal protein catabolic process
          negative regulation of release of cytochrome c from mitochondria
          negative regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway via death domain receptors
          negative regulation of oxidative stress-induced intrinsic apoptotic signaling pathway
          peroxidase activity
          glutathione peroxidase activity
          protein binding
          selenium binding
          oxidoreductase activity
          SH3 domain binding
          glutathione binding
          phospholipid-hydroperoxide glutathione peroxidase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26814368 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26814364 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26814363 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26814365 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26814362 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26814367 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26814366 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P684378 AK028171.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P684378 AK150548.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P684378 AK154833.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P684378 AK160388.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P684378 BC086649.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P684378 AK028171.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P684378 AK150548.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P684378 AK154833.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P684378 AK160388.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P684378 BC086649.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P151026 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P684378 AK028171.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P684378 AK150548.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P684378 AK154833.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P684378 AK160388.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P684378 BC086649.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P684378 AK028171.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P684378 AK150548.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P684378 AK154833.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P684378 AK160388.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P684378 BC086649.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P684378 AK028171.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P684378 AK150548.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P684378 AK154833.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P684378 AK160388.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P684378 BC086649.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P684378 AK028171.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P684378 AK150548.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P684378 AK154833.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P684378 AK160388.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P684378 BC086649.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26814353 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26814369 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26814359 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26814367 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26814361 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26814368 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26814358 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26814366 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26814365 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26814356 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26814363 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26814352 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26814370 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26814362 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P151026 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P684378 AK028171.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P684378 AK150548.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P684378 AK154833.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P684378 AK160388.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P684378 BC086649.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P684378 AK028171.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P684378 AK150548.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P684378 AK154833.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P684378 AK160388.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P684378 BC086649.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P136272 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P151026 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08029062 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08029086 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08029067 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08102791 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08029076 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08102790 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26814362 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26814366 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26814364 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26814367 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26814363 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26814365 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26814368 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26814409 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26814354 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26814405 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26814353 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26814397 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26814368 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26814406 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26814362 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26814365 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26814403 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26814361 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26814390 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26814363 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26814417 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26814412 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26814370 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26814411 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26814358 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26814414 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26814363 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26814362 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26814366 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26814370 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08102791 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26814358 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08029066 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26814356 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26814369 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26814365 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10588901 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10588902 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10588900 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1460671_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10588899 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1460671_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1460671_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 14775_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 14775_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900011246.mm.1 NM_008160.6.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900011246.mm.1 NM_008160.6 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900011246.mm.1 TC0900001402.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900011248.mm.1 NM_008160.6.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900011248.mm.1 NM_008160.6 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900011248.mm.1 TC0900001402.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900011247.mm.1 NM_008160.6.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900011247.mm.1 NM_008160.6 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900011247.mm.1 TC0900001402.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1460671_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1460671_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 94132_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 94132_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1460671_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1460671_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1460671_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1460671_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 924255 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 4150093 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0004150093 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1241367 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1241367 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl36472.2.242_20-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 4150093 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl36472.2.242_20-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 4150093 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1241367 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1241367 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl36472.2.242_20-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline