Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00657299_g1
          See other RPL8 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Rpl8
          Gene Name:
          ribosomal protein L8
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.15: 76904071 - 76906318 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00657299_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information
          • Citations (1)

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Rpl8
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_012053.2 NP_036183.1 5 - 6 666 115
          GenBank mRNA AK088263.1 - 5 - 6 653 115
          AK131970.1 - 5 - 6 658 115
          AK145498.1 - 5 - 6 653 115
          AK146330.1 - 5 - 6 653 115
          AK151408.1 - 5 - 6 653 115
          AK152063.1 - 5 - 6 659 115
          AK167775.1 - 5 - 6 653 115
          AK168332.1 - 5 - 6 653 115
          AK168769.1 - 5 - 6 651 115
          BC043017.1 - 4 - 5 634 5684024 115
          U67771.1 - 4 - 5 638 115

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Rpl8

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ribosomal protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          translation
          RNA binding
          structural constituent of ribosome
          protein binding
          rRNA binding
          poly(A) RNA binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30351094 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30351090 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30351095 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30351092 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30351088 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30351091 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30351089 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P139116 AK168332.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P139116 AK168769.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P139116 BC043017.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P139116 U67771.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P139116 AK088263.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1965571 AK168332.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1965571 AK168769.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1965571 BC043017.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1965571 U67771.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1965571 AK088263.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 343378 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 46461 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P104753 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1965571 AK168332.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1965571 AK168769.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1965571 BC043017.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1965571 U67771.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1965571 AK088263.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P139116 AK168332.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P139116 AK168769.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P139116 BC043017.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P139116 U67771.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P139116 AK088263.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P165046 AK168769.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P165046 BC043017.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P165046 U67771.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P165046 AK131970.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P165046 AK145498.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30351111 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30351105 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30351088 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30351103 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30351080 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30351115 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30351100 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30351101 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30351109 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30351106 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30351084 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30351077 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30351091 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30351086 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30351085 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30351108 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30351113 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30351082 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30351097 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30351098 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30351079 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30351095 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30351093 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30351089 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P104753 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P165046 AK168769.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P165046 BC043017.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P165046 U67771.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P165046 AK131970.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P165046 AK145498.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P139116 AK168332.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P139116 AK168769.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P139116 BC043017.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P139116 U67771.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P139116 AK088263.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P124359 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P104753 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12368980 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12100443 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12100445 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12368963 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12368966 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12368971 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30351095 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30351090 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30351091 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30351088 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30351094 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30351092 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30351089 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30351086 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30351066 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30351123 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30351170 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30351121 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30351106 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30351085 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30351103 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30351111 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30351127 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30351082 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30351074 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30351093 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30351080 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30351088 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30351069 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30351120 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30351115 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30351084 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30351098 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30351077 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30351101 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30351095 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30351109 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30351113 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30351097 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30351071 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30351091 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30351105 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30351064 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30351125 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30351100 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30351053 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30351113 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11972452 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12301010 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30351088 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30351079 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30351120 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30351103 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30351123 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12368986 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30351093 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12100445 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30351101 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30351082 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30351115 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30351100 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30351095 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30351127 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30351086 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30351096 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11925475 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30351091 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30351111 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12368985 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30351084 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30351077 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30351106 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30351121 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30351089 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30351109 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10425020 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10425023 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10425021 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10425019 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10425022 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1417762_PM_a_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10425018 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1417762_a_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1417762_PM_a_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 26961_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 26961_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500004509.mm.1 NM_012053.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500004509.mm.1 NM_012053.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500004509.mm.1 TC1500000614.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500004511.mm.1 NM_012053.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500004511.mm.1 NM_012053.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500004511.mm.1 TC1500000614.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500004507.mm.1 NM_012053.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500004507.mm.1 NM_012053.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500004507.mm.1 TC1500000614.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500004510.mm.1 NM_012053.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500004510.mm.1 NM_012053.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500004510.mm.1 TC1500000614.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500004513.mm.1 NM_012053.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500004513.mm.1 NM_012053.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500004513.mm.1 TC1500000614.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500004512.mm.1 NM_012053.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500004512.mm.1 NM_012053.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500004512.mm.1 TC1500000614.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1417762_PM_a_at - -
          Mouse Expression Set 430 1417762_a_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 96575_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 96575_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1417762_a_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1417762_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1417762_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1417762_PM_a_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 898053 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 770463 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 770463 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0000770463 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2644469 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2644469 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl47780.3.9_1-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 770463 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl47780.3.9_1-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 770463 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2644469 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl47780.3.9_1-S - -

          Back To Top
           

          Citations (1)

          Role of IFN-gamma and IL-6 in a protective immune response to Yersinia enterocolitica in mice.
          Authors
          Matteoli G, Fahl E, Warnke P, Muller S, Bonin M, Autenrieth IB, Bohn E
          Journal
          Bmc Microbiol - Page No 153 (Tue Jan 01 00:00:00 EST 2008)
          Volume (Year)
          8 (2008)
          Product Usage
          -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline