Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ? Create Account
  • Productos
    • Anticuerpos
    • Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
    • Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
    • Medios de cultivos celulares
    • Productos químicos
    • Columnas y cartuchos de cromatografía
    • Equipo de laboratorio
    • Material de plástico y suministros para laboratorio
    • Microplacas
    • Productos más ecológicos
    • Ver todas las categorías de productos
  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
          • Promos
          • Sign in
            Sign in
            Don't have an account ? Create Account
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00727741_s1
          See other MRPS14 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Mrps14
          Gene Name:
          mitochondrial ribosomal protein S14
          Gene Aliases:
          1810032L21Rik, AL022847, Rpms14
          Chromosome Location:
          Chr.1: 160195260 - 160201186 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00727741_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Mrps14
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_025474.3 NP_079750.1 3 1057 92
          GenBank mRNA AK007673.1 - 3 1070 92
          AK083352.1 - 3 1057 92
          AK144195.1 - 1065 92

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Mrps14

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ribosomal protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          translation
          biological_process
          structural constituent of ribosome
          protein binding
          poly(A) RNA binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20765304 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20765305 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20765301 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20765302 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20765299 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P293607 AK144195.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P293607 AK007673.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P293607 AK083352.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P293607 NM_025474.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2036978 AK144195.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2036978 BC044057.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2036978 AK007673.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2036978 AK010242.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2036978 AK083352.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 662122 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 666913 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 81437 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 643981 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 434994 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P163804 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P293607 AK144195.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P293607 AK007673.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P293607 AK083352.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P293607 NM_025474.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2036978 AK144195.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2036978 BC044057.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2036978 AK007673.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2036978 AK010242.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2036978 AK083352.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P293612 AK144195.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P293612 AK007673.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P293612 AK010242.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P293612 AK083352.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P293612 NM_025474.3 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20765307 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20765279 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20765309 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20765286 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20765312 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20765318 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20765305 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20765281 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20765293 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20765304 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20765288 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20765283 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20765315 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20765299 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20765277 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20765296 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20765310 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20765291 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20765297 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20765301 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20765290 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20765285 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P04327847 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P163804 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P293612 AK144195.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P293612 AK007673.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P293612 AK010242.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P293612 AK083352.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P293612 NM_025474.3 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P126880 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P163804 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P00975578 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P00272938 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P00272934 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P00272939 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20765302 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20765304 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20765305 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20765301 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20765299 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20765328 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20765338 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20765402 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20765307 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20765394 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20765392 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20765337 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20765397 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20765383 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20765286 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20765277 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20765259 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20765322 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20765343 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20765376 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20765400 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20765268 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20765396 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20765369 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20765321 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20765315 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20765372 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20765304 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20765387 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20765395 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20765294 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20765339 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20765291 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20765296 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20765320 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20765264 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20765336 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20765283 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20765330 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20765386 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20765305 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20765288 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20765341 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20765299 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20765318 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20765263 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20765345 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20765325 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20765293 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20765301 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20765290 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20765265 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20765268 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20765286 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20765290 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00975576 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20765310 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20765291 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00638181 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00124083 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20765330 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00025723 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20765288 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01013029 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20765304 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20765305 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20765339 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20765313 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20765327 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20765335 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20765312 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20765309 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20765307 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20765315 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00548763 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20765299 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20765342 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20765343 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20765270 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00975578 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20765269 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00212250 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20765280 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20765301 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20765279 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20765340 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20765328 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20765322 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00835814 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20765337 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20765265 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20765345 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20765277 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00975575 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20765336 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20765320 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20765287 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20765274 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00736946 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20765338 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20765325 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10350989 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10350987 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10350988 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10350986 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1443262_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1420489_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1420488_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10350985 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1443262_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1420488_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1443262_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1420489_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1420489_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1420488_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 64659_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 64659_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100011902.mm.1 NM_025474.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100011902.mm.1 TC0100001452.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100011901.mm.1 NM_025474.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100011901.mm.1 TC0100001452.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100011897.mm.1 NM_025474.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100011897.mm.1 TC0100001452.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100011905.mm.1 NM_025474.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100011905.mm.1 TC0100001452.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1420489_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1420488_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1420489_at - -
          Mouse Expression Set 430 1420488_at - -
          Mouse Expression Set 430 1443262_at - -
          Mouse Expression Set 430 1443262_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 97342_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 97342_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1420488_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1420488_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1420489_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1420489_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1420489_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1420489_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1420488_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1420488_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1443262_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1443262_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 755793 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 6510059 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0006510059 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1256760 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1256760 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl17321.4_281-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 6510059 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl17321.4_281-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 6510059 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1256760 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1256760 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Spain flag icon
          Spain

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline