Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00836126_s1
          See other VMN1R6 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Vmn1r6
          Gene Name:
          vomeronasal 1 receptor 6
          Gene Aliases:
          V1rc20
          Chromosome Location:
          Chr.6: 57002355 - 57003266 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00836126_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Vmn1r6
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_134175.1 NP_598936.1 1 752 119
          GenBank mRNA BC125532.1 - 1 807 40130047 119
          BC125534.1 - 1 807 40130049 119

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Vmn1r6

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          response to pheromone
          pheromone binding
          pheromone receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2109842 NM_134175.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2109842 BC125532.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2109842 BC125534.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2109842 NM_134175.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2109842 BC125532.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2109842 BC125534.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P276223 NM_134175.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P276223 BC125532.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P276223 BC125534.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24477751 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24477786 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24477768 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24477759 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24477742 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24477739 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24477771 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24477737 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24477738 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24477784 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24477747 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24477773 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24477744 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24477783 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24477763 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24477735 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24477746 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24477787 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24477749 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24477754 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24477760 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24477743 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24477730 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24477765 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24477789 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24477757 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24477731 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24477732 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24477734 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24477766 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P276223 NM_134175.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P276223 BC125532.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P276223 BC125534.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P136338 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05761382 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05761385 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05761378 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24477787 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24477784 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24477749 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24477742 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24477783 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24477757 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24477735 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24477751 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24477737 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24477795 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24477739 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24477734 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24477747 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24477738 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24477763 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24477782 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24477744 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24477746 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24477732 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24477730 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24477759 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05761375 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24477730 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24477795 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24477751 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24477766 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24477739 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24477768 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24477782 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24477789 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24477746 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24477744 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24477773 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24477737 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24477771 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24477760 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24477787 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24477742 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24477786 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24477784 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24477734 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24477743 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05367319 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24477754 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24477761 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24477765 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24477732 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24477735 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24477756 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24477749 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24477747 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24477729 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24477759 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24477763 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24477757 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24477738 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10538566 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10538565 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10538564 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10538563 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600005285.mm.1 TC0600000682.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600005284.mm.1 TC0600000682.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600005284.mm.1 NM_134175.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600005284.mm.1 NM_134175.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600005283.mm.1 TC0600000682.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 637783 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 2970181 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0002970181 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2486589 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2486589 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl1660.1.1_213-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 2970181 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl1660.1.1_213-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 2970181 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2486589 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2486589 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline