Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ? Create Account
  • Productos
    • Anticuerpos
    • Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
    • Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
    • Medios de cultivos celulares
    • Productos químicos
    • Columnas y cartuchos de cromatografía
    • Equipo de laboratorio
    • Material de plástico y suministros para laboratorio
    • Microplacas
    • Productos más ecológicos
    • Ver todas las categorías de productos
  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
          • Promos
          • Sign in
            Sign in
            Don't have an account ? Create Account
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00844115_s1
          See other OBOX1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Obox1
          Gene Name:
          oocyte specific homeobox 1
          Gene Aliases:
          7420700M11Rik, AU015708, AU024152
          Chromosome Location:
          Chr.7: 15547257 - 15556846 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00844115_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Obox1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_027802.2 NP_082078.1 2 267 79
          GenBank mRNA AK018362.1 - 2 264 79
          AK136061.1 - 2 257 79
          BC141323.1 - 227 9055935 79
          BC141324.1 - 227 9055936 79

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect transcript(s) from off target gene(s). Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Obox1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          homeodomain transcription factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s)

          biological_process

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2138422 DV647958.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2138422 NM_145708.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2138422 NM_001038676.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2138422 BC099488.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2138422 AK018362.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2034207 DV647958.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2034207 NM_145708.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2034207 BC094912.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2034207 AK018362.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2034207 AK136061.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2034207 DV647958.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2034207 NM_145708.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2034207 BC094912.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2034207 AK018362.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2034207 AK136061.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2138422 DV647958.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2138422 NM_145708.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2138422 NM_001038676.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2138422 BC099488.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2138422 AK018362.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P120671 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P131653 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24978758 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24978753 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24978753 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10560163 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10550187 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10560156 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10550206 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10550203 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10550185 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10550184 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10550207 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10560159 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10550199 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10550204 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10550198 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10560161 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10550188 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10550202 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10550183 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10550197 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1456017_PM_x_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1456305_PM_x_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1436741_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1456305_x_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1453090_x_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1436741_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1453090_PM_x_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1456017_x_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700001451.mm.1 NM_027802.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700001451.mm.1 NM_027802.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700001451.mm.1 TC0700004616.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700001453.mm.1 NM_027802.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700001453.mm.1 NM_027802.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700001453.mm.1 TC0700004616.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700001452.mm.1 NM_027802.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700001452.mm.1 NM_027802.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700001452.mm.1 TC0700004616.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700001456.mm.1 NM_027802.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700001456.mm.1 NM_027802.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700001456.mm.1 TC0700004616.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700001450.mm.1 NM_027802.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700001450.mm.1 NM_027802.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700001450.mm.1 TC0700004616.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700001454.mm.1 NM_027802.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700001454.mm.1 NM_027802.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700001454.mm.1 TC0700004616.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700001457.mm.1 NM_027802.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700001457.mm.1 NM_027802.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700001457.mm.1 TC0700004616.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1453090_x_at - -
          Mouse Expression Set 430 1453090_PM_x_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 160216_PM_f_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 160216_f_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 130545_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 130545_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1453090_PM_x_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1453090_x_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 552992 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 100840091 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 4610403 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 100840091 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0004610403 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1239356 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1239356 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1233833 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) GI_30841036-S - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0071468.1_116-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 4610403 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 100840091 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0071468.1_116-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 4610403 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 100840091 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1239356 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1239356 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Spain flag icon
          Spain

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline