Search
Search
| Gene Symbol: Eef2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_007907.2 | NP_031933.1 | 1 - 2 | 103 | 74 | |
| GenBank mRNA | AK028938.1 | - | 1 - 2 | 82 | 74 | |
| AK032997.1 | - | 1 - 2 | 89 | 74 | ||
| AK040474.1 | - | 1 - 2 | 89 | 74 | ||
| AK077866.1 | - | 1 - 2 | 89 | 74 | ||
| AK087985.1 | - | 1 - 2 | 89 | 74 | ||
| AK128976.1 | - | 1 - 2 | 88 | 74 | ||
| AK134195.1 | - | 1 - 2 | 89 | 74 | ||
| AK144874.1 | - | 1 - 2 | 91 | 74 | ||
| AK145509.1 | - | 1 - 2 | 89 | 74 | ||
| AK145545.1 | - | 1 - 2 | 89 | 74 | ||
| AK146508.1 | - | 1 - 2 | 89 | 74 | ||
| AK146947.1 | - | 1 - 2 | 89 | 74 | ||
| AK149659.1 | - | 1 - 2 | 89 | 74 | ||
| AK150136.1 | - | 1 - 2 | 89 | 74 | ||
| AK150902.1 | - | 1 - 2 | 89 | 74 | ||
| AK151487.1 | - | 1 - 2 | 89 | 74 | ||
| AK151945.1 | - | 1 - 2 | 89 | 74 | ||
| AK152146.1 | - | 1 - 2 | 89 | 74 | ||
| AK152447.1 | - | 1 - 2 | 89 | 74 | ||
| AK152587.1 | - | 1 - 2 | 89 | 74 | ||
| AK152826.1 | - | 1 - 2 | 89 | 74 | ||
| AK153275.1 | - | 1 - 2 | 89 | 74 | ||
| AK153936.1 | - | 1 - 2 | 89 | 74 | ||
| AK155325.1 | - | 1 - 2 | 89 | 74 | ||
| AK159155.1 | - | 1 - 2 | 89 | 74 | ||
| AK159421.1 | - | 1 - 2 | 89 | 74 | ||
| AK159514.1 | - | 1 - 2 | 89 | 74 | ||
| AK159806.1 | - | 1 - 2 | 89 | 74 | ||
| AK159829.1 | - | 1 - 2 | 89 | 74 | ||
| AK163063.1 | - | 1 - 2 | 89 | 74 | ||
| AK166212.1 | - | 1 - 2 | 89 | 74 | ||
| AK166595.1 | - | 1 - 2 | 89 | 74 | ||
| AK166596.1 | - | 1 - 2 | 89 | 74 | ||
| AK166719.1 | - | 1 - 2 | 89 | 74 | ||
| AK166747.1 | - | 1 - 2 | 89 | 74 | ||
| AK166751.1 | - | 1 - 2 | 87 | 74 | ||
| AK166758.1 | - | 1 - 2 | 89 | 74 | ||
| AK166788.1 | - | 1 - 2 | 89 | 74 | ||
| AK166815.1 | - | 1 - 2 | 89 | 74 | ||
| AK166829.1 | - | 1 - 2 | 89 | 74 | ||
| AK166851.1 | - | 1 - 2 | 87 | 74 | ||
| AK166968.1 | - | 1 - 2 | 89 | 74 | ||
| AK167081.1 | - | 1 - 2 | 89 | 74 | ||
| AK167093.1 | - | 1 - 2 | 89 | 74 | ||
| AK167109.1 | - | 1 - 2 | 89 | 74 | ||
| AK167115.1 | - | 1 - 2 | 89 | 74 | ||
| AK167199.1 | - | 1 - 2 | 89 | 74 | ||
| AK167208.1 | - | 1 - 2 | 87 | 74 | ||
| AK167221.1 | - | 1 - 2 | 89 | 74 | ||
| AK167230.1 | - | 1 - 2 | 89 | 74 | ||
| AK167281.1 | - | 1 - 2 | 88 | 74 | ||
| AK168527.1 | - | 1 - 2 | 89 | 74 | ||
| AK168615.1 | - | 1 - 2 | 89 | 74 | ||
| AK168638.1 | - | 1 - 2 | 89 | 74 | ||
| AK168659.1 | - | 1 - 2 | 89 | 74 | ||
| AK168794.1 | - | 1 - 2 | 89 | 74 | ||
| AK168827.1 | - | 1 - 2 | 89 | 74 | ||
| AK168874.1 | - | 1 - 2 | 82 | 74 | ||
| AK169013.1 | - | 1 - 2 | 89 | 74 | ||
| AK200555.1 | - | 1 - 2 | 70 | 74 | ||
| BC007152.1 | - | 1 - 2 | 87 | 3600352 | 74 | |
| BC013263.1 | - | 1 - 2 | 75 | 74 | ||
| CJ170931.1 | - | 1 - 2 | 104 | 74 | ||
Set Membership: |
|