Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ? Create Account
  • Productos
    • Anticuerpos
    • Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
    • Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
    • Medios de cultivos celulares
    • Productos químicos
    • Columnas y cartuchos de cromatografía
    • Equipo de laboratorio
    • Material de plástico y suministros para laboratorio
    • Microplacas
    • Productos más ecológicos
    • Ver todas las categorías de productos
  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
          • Promos
          • Sign in
            Sign in
            Don't have an account ? Create Account
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01176312_g1
          See other KCNK6 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Kcnk6
          Gene Name:
          potassium inwardly-rectifying channel, subfamily K, member 6
          Gene Aliases:
          D7Ertd764e, Toss, Twik2
          Chromosome Location:
          Chr.7: 29221928 - 29232522 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01176312_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Kcnk6
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001033525.3 NP_001028697.2 2 - 3 764 71
          GenBank mRNA AK036882.1 - 2 - 3 719 71
          AK132480.1 - 2 - 3 765 71
          AK163847.1 - 2 - 3 613 71
          AK171038.1 - 2 - 3 758 71
          BC115791.1 - 2 - 3 470 40100611 71
          BC115915.1 - 2 - 3 464 40100605 71
          DQ185135.1 - 2 - 3 725 71

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 Ion Channel 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ion channel transporter

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          regulation of systemic arterial blood pressure
          negative regulation of systemic arterial blood pressure
          stabilization of membrane potential
          regulation of resting membrane potential
          potassium ion transmembrane transport
          potassium channel activity
          potassium ion leak channel activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25026075 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25026074 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25026076 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P315890 AK163847.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P315890 AK171038.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P315890 NM_001033525.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P315890 AK036882.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P315890 AK132480.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P315890 AK163847.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P315890 AK171038.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P315890 NM_001033525.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P315890 AK036882.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P315890 AK132480.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 458639 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 833204 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 715601 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 390498 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 850498 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 452039 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 128859 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 91112 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P170254 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P315890 AK163847.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P315890 AK171038.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P315890 NM_001033525.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P315890 AK036882.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P315890 AK132480.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P315890 AK163847.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P315890 AK171038.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P315890 NM_001033525.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P315890 AK036882.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P315890 AK132480.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P315890 AK163847.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P315890 AK171038.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P315890 NM_001033525.3 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P315890 AK036882.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P315890 AK132480.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P315890 AK163847.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P315890 AK171038.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P315890 NM_001033525.3 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P315890 AK036882.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P315890 AK132480.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25026054 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25026063 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25026061 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25026059 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25026066 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25026055 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25026064 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25026057 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P170254 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P315890 AK163847.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P315890 AK171038.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P315890 NM_001033525.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P315890 AK036882.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P315890 AK132480.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P315890 AK163847.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P315890 AK171038.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P315890 NM_001033525.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P315890 AK036882.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P315890 AK132480.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P170254 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06435117 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06435125 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25026074 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25026076 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25026075 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25026082 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25026097 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25026020 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25026037 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25026064 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25026024 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25026014 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25026021 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25026089 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25026012 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25025991 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25026043 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25026050 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25026056 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25026057 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25026034 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25026018 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25026033 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25026016 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25026069 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25026080 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25026027 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25026030 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25026096 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25026054 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25026088 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25026031 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25026047 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25026074 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25026060 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25026040 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25026022 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25026042 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25025997 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25026084 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25026099 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25025992 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25026068 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25026086 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25026094 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25026013 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25026076 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25026070 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25026007 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25026039 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25026055 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25026059 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25026061 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25026004 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25026002 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25026053 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25026013 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25026022 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06121406 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25026009 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05954915 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25026021 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06355326 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06284839 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25026018 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06088679 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25026007 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25025991 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06071432 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25026037 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25026031 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25026043 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25026012 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05918163 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06027719 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25026057 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25026033 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25026024 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05979017 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25026003 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06514654 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06331044 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25026061 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25026004 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06355324 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25025968 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25025992 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25026052 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25026050 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25026027 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25026054 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25026030 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06015676 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25026020 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06423985 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25026014 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25026063 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25026042 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06355327 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25026056 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06514652 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06049077 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06355321 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10561704 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10561703 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10561705 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1435342_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10561702 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1435342_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1435342_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 52150_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 52150_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700024039.mm.1 NM_001033525.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700024039.mm.1 NM_001033525.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700024039.mm.1 TC0700002718.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700024040.mm.1 NM_001033525.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700024040.mm.1 NM_001033525.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700024040.mm.1 TC0700002718.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700024042.mm.1 TC0700002718.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1435342_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1435342_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1435342_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1435342_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 682991 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 100060441 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1230711 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1258376 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1232178 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1258376 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_3049650 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_3125634 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_3049650 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_3125634 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Spain flag icon
          Spain

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline