Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ? Create Account
  • Productos
    • Anticuerpos
    • Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
    • Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
    • Medios de cultivos celulares
    • Productos químicos
    • Columnas y cartuchos de cromatografía
    • Equipo de laboratorio
    • Material de plástico y suministros para laboratorio
    • Microplacas
    • Productos más ecológicos
    • Ver todas las categorías de productos
  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
          • Promos
          • Sign in
            Sign in
            Don't have an account ? Create Account
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01179186_g1
          See other CD3D GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Cd3d
          Gene Name:
          CD3 antigen, delta polypeptide
          Gene Aliases:
          T3d
          Chromosome Location:
          Chr.9: 44981769 - 44987052 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01179186_g1
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Cd3d
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_013487.3 NP_038515.3 4 - 5 556 119
          GenBank mRNA AK050629.1 - 4 - 5 545 119
          AK153843.1 - 4 - 5 521 119
          AK154064.1 - 4 - 5 518 119
          BC062807.1 - 4 - 5 461 1366111 119
          HM536173.1 - 4 - 5 456 119
          X02339.1 - 4 - 5 424 119

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Mus musculus 1700 Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Cd3d

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          protein complex assembly
          cell surface receptor signaling pathway
          T cell activation
          positive thymic T cell selection
          transmembrane signaling receptor activity
          protein binding
          protein heterodimerization activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P285206 X02339.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P285206 HM536173.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P285206 NM_013487.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P285206 AK050629.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P285206 AK153843.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P285206 X02339.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P285206 HM536173.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P285206 NM_013487.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P285206 AK050629.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P285206 AK153843.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 12146 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 650931 AK006564.1 genbank_mrna_mouse
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P173479 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P285206 X02339.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P285206 HM536173.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P285206 NM_013487.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P285206 AK050629.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P285206 AK153843.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P285206 X02339.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P285206 HM536173.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P285206 NM_013487.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P285206 AK050629.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P285206 AK153843.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P285206 X02339.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P285206 HM536173.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P285206 NM_013487.3 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P285206 AK050629.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P285206 AK153843.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P285206 X02339.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P285206 HM536173.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P285206 NM_013487.3 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P285206 AK050629.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P285206 AK153843.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26470713 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26470717 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26470720 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26470722 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26470726 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26470721 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26470715 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26470729 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26470732 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26470711 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26470709 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26470736 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26470724 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26470714 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26470716 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26470730 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26470735 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26470710 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26470712 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P173479 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P285206 X02339.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P285206 HM536173.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P285206 NM_013487.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P285206 AK050629.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P285206 AK153843.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P285206 X02339.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P285206 HM536173.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P285206 NM_013487.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P285206 AK050629.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P285206 AK153843.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P109615 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P108375 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P173479 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08182114 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26470717 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26470672 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26470753 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26470693 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26470757 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26470735 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26470730 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26470658 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26470726 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26470701 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26470756 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26470736 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26470715 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26470664 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26470720 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26470742 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26470710 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26470662 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26470724 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26470683 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26470698 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26470706 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26470758 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26470700 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26470754 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26470686 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26470676 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26470732 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26470665 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26470704 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26470666 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26470685 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26470695 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26470703 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26470729 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26470716 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26470681 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26470691 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26470689 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26470711 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26470714 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26470721 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26470680 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26470738 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26470674 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26470749 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26470723 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08182138 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26470750 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26470715 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26470717 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26470742 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26470706 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26470720 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07727525 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26470711 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08194838 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07876494 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26470710 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08182146 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26470704 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26470724 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26470703 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26470730 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26470721 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26470714 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26470732 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26470736 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08182131 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07576966 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26470747 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26470729 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26470722 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07876488 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26470727 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10584823 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10584825 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10584826 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10584822 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10584824 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1422828_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10584821 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1422828_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1422828_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 12500_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 12500_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900003632.mm.1 NM_013487.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900003632.mm.1 NM_013487.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900003632.mm.1 TC0900000529.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900003629.mm.1 NM_013487.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900003629.mm.1 NM_013487.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900003629.mm.1 TC0900000529.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900003635.mm.1 NM_013487.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900003635.mm.1 NM_013487.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900003635.mm.1 TC0900000529.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900003631.mm.1 NM_013487.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900003631.mm.1 NM_013487.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900003631.mm.1 TC0900000529.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900003634.mm.1 NM_013487.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900003634.mm.1 NM_013487.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900003634.mm.1 TC0900000529.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900003630.mm.1 NM_013487.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900003630.mm.1 NM_013487.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900003630.mm.1 TC0900000529.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900003633.mm.1 NM_013487.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900003633.mm.1 NM_013487.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900003633.mm.1 TC0900000529.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1422828_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1422828_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 161863_r_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 92683_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 161863_PM_r_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 92683_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 168931_i_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 168931_PM_i_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1422828_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1422828_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1422828_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1422828_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 453230 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 2810739 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 2810739 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0002810739 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2697420 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2697420 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl37022.6.1_3-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 2810739 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl37022.6.1_3-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 2810739 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2697415 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2697415 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Spain flag icon
          Spain

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline