Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01180527_m1
          See other RNF217 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Rnf217
          Gene Name:
          ring finger protein 217
          Gene Aliases:
          AU016819, Ibrdc1
          Chromosome Location:
          Chr.10: 31501887 - 31609725 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01180527_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Rnf217
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001146349.1 NP_001139821.1 3 - 4 1741 63
          GenBank mRNA AK219068.1 - 2 - 3 306 63
          AK219870.1 - 2 - 3 205 63
          BF467827.1 - 3 - 4 526 63
          CN459606.1 - 2 - 3 283 63

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1000001962.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ubiquitin-protein ligase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function
          zinc ion binding
          UDP-N-acetylmuramoylalanyl-D-glutamyl-2,6-diaminopimelate-D-alanyl-D-alanine ligase activity
          ligase activity
          ribosomal S6-glutamic acid ligase activity
          coenzyme F420-0 gamma-glutamyl ligase activity
          coenzyme F420-2 alpha-glutamyl ligase activity
          metal ion binding
          protein-glycine ligase activity
          protein-glycine ligase activity, initiating
          protein-glycine ligase activity, elongating
          tubulin-glycine ligase activity
          protein-glutamic acid ligase activity
          tubulin-glutamic acid ligase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P3845 BG070699.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P3845 NM_001146349.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P3845 AI853829.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P3845 BG070699.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P3845 NM_001146349.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P3845 AI853829.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2128577 CN459606.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2128577 NM_001146349.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 344297 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 396582 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 395406 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 441327 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 50929 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 299795 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 714205 BC127964.1 genbank_mrna_mouse
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 714205 NM_207150.1 refseq_mrna_mouse_NM
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 256709 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 409989 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 578660 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 630212 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 290698 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 582956 AK016480.1 genbank_mrna_mouse
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 582956 AK028498.1 genbank_mrna_mouse
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 582956 AK038320.1 genbank_mrna_mouse
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 582956 AK122560.1 genbank_mrna_mouse
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 582956 AK141804.1 genbank_mrna_mouse
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 582956 AK163345.1 genbank_mrna_mouse
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 582956 BC043127.1 genbank_mrna_mouse
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 582956 BC055330.1 genbank_mrna_mouse
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 582956 BC057374.1 genbank_mrna_mouse
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 582956 NM_027642.1 refseq_mrna_mouse_NM
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 19554 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 365890 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 927055 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 173369 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 789353 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 243148 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 837280 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 220224 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 341006 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 469642 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 738192 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 194167 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 561036 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 580020 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 179230 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 203613 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 945378 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 857252 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 547160 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 490611 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 75395 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 519501 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 611297 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 127923 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 593379 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 95094 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 857108 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 34227 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 172047 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 613839 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 940370 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 160183 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 645011 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 119588 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 714682 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 588511 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 734238 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 813896 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 838130 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 921136 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 916587 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 399886 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 71387 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 32122 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 771989 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 170282 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 141694 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 59767 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 9290 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 9740 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 45921 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 43713 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 159697 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 50975 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 8717 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P136827 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2128577 CN459606.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2128577 NM_001146349.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P3845 BG070699.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P3845 NM_001146349.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P3845 AI853829.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P3845 BG070699.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P3845 NM_001146349.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P3845 AI853829.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P450854 CN459606.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P450854 NM_001146349.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P450854 AK219068.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P450854 AK219870.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P3845 BG070699.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P3845 NM_001146349.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P3845 AI853829.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P3845 BG070699.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P3845 NM_001146349.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P3845 AI853829.1 mouse_transcriptome
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27044932 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08670478 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08561843 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08223694 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27044919 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27044905 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27044913 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27044929 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27044901 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27044907 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08670477 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08561847 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27044937 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27044910 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27044940 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27044942 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27044936 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27044930 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27044899 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27044927 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08410924 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27044912 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27044902 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27044921 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08485142 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27044933 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27044904 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27044923 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27044911 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27044908 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27044926 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27044945 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10368584 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10368578 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10368583 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10368582 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10368581 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1436305_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1440179_PM_x_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10368577 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1436305_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1436305_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1440179_PM_x_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1440179_x_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 268291_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 268291_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000014076.mm.1 NM_001146349.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000014076.mm.1 NM_001146349.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000014076.mm.1 TC1000001962.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1436305_at - -
          Mouse Expression Set 430 1436305_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1440179_PM_x_at - -
          Mouse Expression Set 430 1440179_x_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1440179_x_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1436305_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1440179_PM_x_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1436305_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 873206 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline