Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01192047_m1
          See other ZMYND12 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Zmynd12
          Gene Name:
          zinc finger, MYND domain containing 12
          Gene Aliases:
          AI414736
          Chromosome Location:
          Chr.4: 119422657 - 119453899 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01192047_m1
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Zmynd12
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001014900.2 NP_001014900.2 7 - 8 1172 86
          GenBank mRNA AY959941.1 - 7 - 8 983 86
          BC147552.1 - 7 - 8 1082 9056543 86
          BC147553.1 - 7 - 8 1082 9056544 86
          BC147848.1 - 7 - 8 1172 9087565 86
          BC147851.1 - 7 - 8 1172 9087568 86

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0400001333.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 3' Most Mammalian Gene Collection Mus musculus 1700 Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Zmynd12

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23245429 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23245430 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1964433 AY959941.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1964433 NM_001014900.2 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 968853 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 57307 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 223158 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 429996 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 914764 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 900246 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 880796 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 57918 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 404198 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 896701 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 839874 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 863757 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 139183 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 540480 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 193353 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 398901 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 56280 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 124531 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 60644 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 93662 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 169002 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 172066 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 87603 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P121671 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1964433 AY959941.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1964433 NM_001014900.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23245430 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23245450 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23245449 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23245431 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23245444 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23245439 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23245443 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23245442 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23245438 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23245451 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23245448 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23245433 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23245440 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23245445 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23245436 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P05376485 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P00971187 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P05376467 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P05376499 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P05376477 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P121671 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P912686 BC147848.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P912686 BC147851.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P912686 AY959941.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P912686 BC147552.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P912686 BC147553.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P622225 BC147848.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P622225 BC147851.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P622225 AY959941.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P622225 BC147552.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P622225 BC147553.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P309084 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P121671 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_67_P05376499 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03457502 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03457511 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23245430 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23245429 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23245450 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23245537 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23245525 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23245539 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23245528 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23245461 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23245587 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23245469 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23245506 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23245459 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23245608 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23245589 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23245561 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23245510 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23245425 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23245542 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23245502 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23245438 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23245541 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23245512 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23245440 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23245594 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23245628 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23245495 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23245494 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23245478 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23245567 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23245590 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23245558 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23245449 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23245534 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23245596 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23245588 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23245580 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23245615 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23245586 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23245507 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23245474 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23245426 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23245619 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23245578 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23245428 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23245485 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23245486 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23245605 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23245600 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23245610 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23245475 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23245458 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23245430 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23245514 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23245463 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23245582 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23245622 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23245393 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23245456 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23245521 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23245554 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23245574 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23245543 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23245454 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23245444 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23245570 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23245533 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23245489 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23245504 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23245484 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23245599 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23245606 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23245448 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23245509 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23245621 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23245431 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23245466 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23245442 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23245536 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23245516 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23245626 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23245576 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23245577 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23245492 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23245544 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23245568 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23245549 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23245552 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23245545 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23245624 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23245602 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23245592 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23245433 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23245601 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23245613 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23245529 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23245563 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23245555 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23245500 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23245572 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23245509 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23245433 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23245456 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23245442 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03457511 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23245570 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03391358 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23245567 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23245572 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23245546 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23245507 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23245443 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23245542 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23245534 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23245536 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23245510 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23245571 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23245440 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23245444 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23245438 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23245454 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23245453 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23245512 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03564725 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23245448 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23245574 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23245514 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03788632 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03758950 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23245566 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23245541 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23245451 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03701181 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23245543 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23245568 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03762937 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23245519 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23245428 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23245449 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23245533 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23245535 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23245504 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03457492 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23245436 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23245518 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23245539 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10507647 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10507649 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10507652 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10507651 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10507648 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10507650 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10507645 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10507646 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1459815_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10507644 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1459815_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1459815_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 332934_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 332934_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400010119.mm.1 NM_001014900.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400010119.mm.1 NM_001014900.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400010119.mm.1 TC0400001333.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400010120.mm.1 NM_001014900.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400010120.mm.1 NM_001014900.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400010120.mm.1 TC0400001333.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400010121.mm.1 NM_001014900.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400010121.mm.1 NM_001014900.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400010121.mm.1 TC0400001333.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1459815_at - -
          Mouse Expression Set 430 1459815_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 166618_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 166618_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 340564 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1251784 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_3108837 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_3108837 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline