Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ? Create Account
  • Productos
    • Anticuerpos
    • Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
    • Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
    • Medios de cultivos celulares
    • Productos químicos
    • Columnas y cartuchos de cromatografía
    • Equipo de laboratorio
    • Material de plástico y suministros para laboratorio
    • Microplacas
    • Productos más ecológicos
    • Ver todas las categorías de productos
  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
          • Promos
          • Sign in
            Sign in
            Don't have an account ? Create Account
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01210804_g1
          See other GAREML GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Gareml
          Gene Name:
          GRB2 associated, regulator of MAPK1-like
          Gene Aliases:
          Fam59b, Gm444
          Chromosome Location:
          Chr.5: 30105196 - 30118380 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01210804_g1
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Gareml
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001167879.1 NP_001161351.1 5 - 6 1713 110
          GenBank mRNA BC060268.1 - 4 - 5 1497 110

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Mus musculus Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1957053 CJ217704.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1957053 NM_001167879.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1957053 AK029017.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1957053 NM_178878.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2038854 BC113783.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2038854 BC113782.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2038852 BC113783.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2038852 BC113782.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P157679 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P119385 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1957053 CJ217704.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1957053 NM_001167879.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1957053 AK029017.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1957053 NM_178878.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P119385 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P157679 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P119385 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P157679 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04305818 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04426188 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23570740 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23570735 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04426187 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04943743 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23570739 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23570742 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10520462 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10520465 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10520463 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10520464 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10520461 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10520466 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10520460 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1439570_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10520459 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1439570_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1439570_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 242915_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 242915_at - -
          Mouse Expression Set 430 1439570_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1439570_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1439570_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1439570_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1250997 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Spain flag icon
          Spain

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline