Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01223920_g1
          See other PGR15L GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Pgr15l
          Gene Name:
          G protein-coupled receptor 15-like
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.X: 97072596 - 97082104 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01223920_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Pgr15l
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001033361.3 NP_001028533.1 4 - 5 932 82
          GenBank mRNA AK136917.1 - 4 - 5 863 82
          AK138339.1 - 4 - 5 933 82
          AY255586.1 - 3 - 4 653 82

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0X00000924.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 G-protein coupled receptor 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          G-protein coupled receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P32546911 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P32546912 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P32546910 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2065199 NM_001033361.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2065199 AK138339.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 490277 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 685127 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 443357 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 164746 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 356675 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 498479 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 712380 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 778674 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 63454 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P114286 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P154355 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2065199 NM_001033361.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2065199 AK138339.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32546886 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32546929 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32546919 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32546887 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32546904 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32546888 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32546903 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32546901 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32546895 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32546908 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32546899 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32546918 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32546916 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32546896 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32546905 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32546885 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32546883 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32546880 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32546909 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32546913 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32546891 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32546889 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32546927 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32546897 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32546928 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32546925 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32546881 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32546924 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32546893 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32546923 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32546920 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32546912 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32546900 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32546930 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32546931 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32546914 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32546902 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32546894 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32546922 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P09367867 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P114286 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P154355 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P137981 BC111868.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P137981 NM_001033361.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P137981 AK136917.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P137981 AK138339.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P137981 AY255586.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P154355 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P114286 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P32546912 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P32546910 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P32546911 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32546928 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32546922 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32546924 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32546964 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32547006 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32546960 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32546934 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32546983 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32546935 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32546994 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32546889 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32546920 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32546905 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32546894 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32546881 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32546932 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32546953 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32547005 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32546980 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32546915 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32546909 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32546948 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32546978 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32546946 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32546957 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32546883 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32546952 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32546886 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32546977 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32546885 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32546902 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32546979 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32546937 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32546969 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32546927 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32546963 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32546949 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32546896 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32546990 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32546903 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32546897 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32546908 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32546982 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32546950 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32546942 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32546913 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32546954 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32546888 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32546875 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32546918 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32546931 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32546925 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32546972 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32546991 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32546975 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32546993 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32546998 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32546930 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32546962 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32546878 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32546999 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32546940 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32546900 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32546893 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32546955 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32546973 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32546891 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32546985 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32546996 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32547001 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32546936 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32547004 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32546965 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32546968 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32546981 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32546895 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32546944 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32546987 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32546959 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32546901 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32546933 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32546974 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14667136 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32546920 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32546909 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32546969 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32546968 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32546902 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14715613 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32546963 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32546998 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32546949 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32546883 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32546903 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32546946 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14613737 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32546954 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P15059581 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32546930 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14715598 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32547007 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32546888 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32547006 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32546940 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14848849 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32546881 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32546895 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32546875 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32547001 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32546915 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P15106742 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32546880 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32546942 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32546913 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32546896 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32546934 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P15106750 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32546935 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32546901 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32546962 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32546931 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32546891 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14715607 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32546937 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32546922 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32546955 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32546905 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14715602 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32546889 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32546929 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32546944 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32546933 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32546950 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32546965 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32546897 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32546876 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32547000 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32546886 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32546953 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32546900 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32546927 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14848845 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32546893 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32547004 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32546904 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32546932 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14607466 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32546894 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32546999 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32546964 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32546928 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32546912 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14715604 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32546877 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10600895 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10600898 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10600894 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10600897 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10600893 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10600896 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10600892 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00005964.mm.1 NM_001033361.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00005964.mm.1 NM_001033361.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00005964.mm.1 TC0X00000924.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00005965.mm.1 NM_001033361.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00005965.mm.1 NM_001033361.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00005965.mm.1 TC0X00000924.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 543057 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 6040364 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2610629 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2610629 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline