Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01252669_s1
          See other PDP2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Pdp2
          Gene Name:
          pyruvate dehyrogenase phosphatase catalytic subunit 2
          Gene Aliases:
          4833426J09Rik, Gm1705, mKIAA1348
          Chromosome Location:
          Chr.8: 104591468 - 104599026 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01252669_s1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4331182
          제품 정가 2,694.00
          Your Price
          온라인 행사가:
          2694.0
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Pdp2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001024606.1 NP_001019777.1 2 1713 89
          GenBank mRNA AK220385.1 - 1 1566 89
          BC094946.1 - 2 1680 30121898 89

          Back To Top

          추가 정보


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Protein Phosphatase 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Pdp2

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          protein phosphatase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          protein dephosphorylation
          peptidyl-threonine dephosphorylation
          protein serine/threonine phosphatase activity
          magnesium-dependent protein serine/threonine phosphatase activity
          [pyruvate dehydrogenase (lipoamide)] phosphatase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26129292 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26129291 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26129289 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P111285 BC094946.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P111285 NM_001024606.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P111285 AK014774.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P114722 BC094946.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P114722 AK220385.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P114722 NM_001024606.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 272506 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 876426 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 358566 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 160992 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P111285 BC094946.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P111285 NM_001024606.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P111285 AK014774.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P114722 BC094946.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P114722 AK220385.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P114722 NM_001024606.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26129300 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26129302 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26129276 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26129295 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26129294 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26129271 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26129281 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26129288 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26129285 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26129299 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26129274 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26129270 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26129290 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26129284 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26129278 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26129283 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26129297 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26129293 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26129279 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P01816583 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P111285 BC094946.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P111285 NM_001024606.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P111285 AK014774.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07077007 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07077006 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07077023 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07077024 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07077022 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07077008 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26129289 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26129291 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26129292 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26129375 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26129289 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26129290 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26129317 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26129355 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26129364 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26129333 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26129329 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26129283 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26129337 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26129314 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26129311 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26129278 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26129284 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26129346 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26129313 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26129358 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26129293 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26129332 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26129281 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26129344 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26129294 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26129350 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26129373 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26129322 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26129308 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26129354 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26129306 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26129340 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26129361 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26129366 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26129371 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26129325 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26129360 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26129368 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26129326 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26129376 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26129297 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26129285 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26129295 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26129377 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26129270 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26129319 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26129300 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26129304 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26129274 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26129310 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26129302 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26129349 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26129299 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26129271 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26129284 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07412137 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26129346 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26129295 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26129324 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26129313 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26129274 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26129333 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26129340 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26129299 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26129297 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26129306 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26129341 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26129270 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26129349 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26129302 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26129304 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26129293 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26129300 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26129279 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26129329 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26129277 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07444632 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26129331 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07039521 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26129276 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26129294 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26129285 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26129271 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26129350 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26129322 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26129278 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07077006 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07039516 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26129319 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07039509 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07077008 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26129332 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26129289 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26129344 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26129337 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26129316 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07039517 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26129283 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26129347 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26129325 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26129269 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07404454 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26129290 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10574489 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10574490 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10574491 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1428996_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1441285_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10574488 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1441285_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1428996_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1441285_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1428996_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 382051_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 382051_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800009214.mm.1 NM_001024606.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800009214.mm.1 NM_001024606.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800009214.mm.1 TC0800001186.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800009213.mm.1 NM_001024606.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800009213.mm.1 NM_001024606.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800009213.mm.1 TC0800001186.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1441285_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1428996_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1441285_at - -
          Mouse Expression Set 430 1428996_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 134198_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 134198_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1441285_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1441285_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1428996_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1428996_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 408371 - -
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 444832 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1232249 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1221477 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_3134598 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_3057482 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_3057482 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_3134598 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline