Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01253682_m1
          See other 6720468P15RIK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          6720468P15Rik
          Gene Name:
          RIKEN cDNA 6720468P15 gene
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.19: 57508564 - 57512788 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01253682_m1
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4426961
          Price 4,565.00
          Your Price
          Online offer:
          4565.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: 6720468P15Rik
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NR_040306.1 3 - 4 768 62
          NR_040307.1 2 - 3 406 62
          GenBank mRNA AK020151.1 - 3 - 4 746 62
          AK040090.1 - 3 - 4 709 62
          AK078497.1 - 3 - 4 769 62
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Transcript Location Amplicon Length
          GenBankmRNA CF582824.1 - 2 - 3 445 Chr. 19 - 57509066 - 57512314 [+] on Build GRCm38 62
          GenBankmRNA BG081089.2 - 3 - 4 439 Chr. 19 - 57497764 - 57512017 [+] on Build GRCm38 62
          GenBankmRNA CV676708.1 - 2 - 3 406 Chr. 19 - 57509066 - 57511947 [+] on Build GRCm38 62
          GenBankmRNA CF582705.1 - 2 - 3 416 Chr. 19 - 57509066 - 57512279 [+] on Build GRCm38 62
          GenBankmRNA BI900278.1 - 2 - 3 389 Chr. 19 - 57509083 - 57512024 [+] on Build GRCm38 62

          Adjacent Gene Details

          Gene name Gene Symbol Alias Distance Relative Direction Location Chromsome
          Upstream TruB pseudouridine (psi) synthase homolog 1 (E. coli) Trub1 2610009I02Rik,
          9030425C13Rik,
          AI448235,
          BB118943,
          C76870
          -19.1kb Sense Chr. 19 - 57452891 - 57491005 on NCBI Build GRCm38
          Downstream predicted gene,
          32932
          Gm32932 9.9kb Sense Chr. 19 - 57522180 - 57531160 on NCBI Build GRCm38

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1900000816.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mus musculus 1700 Probe spans exons

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 42728 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 166964 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 80274 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P154823 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P667066 AK078497.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P667066 AK040090.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P667066 AK020151.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P133162 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32207581 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32207604 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32207598 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32207656 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32207628 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14248169 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32207585 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32207661 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32207642 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32207590 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32207602 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32207658 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32207619 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32207621 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14282348 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32207606 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32207644 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32207651 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32207614 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32207617 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32207637 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32207630 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32207649 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32207616 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14434566 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32207646 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32207592 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32207608 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14282617 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14434188 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32207648 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14304712 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32207632 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32207605 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32207625 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32207613 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32207655 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14450561 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32207591 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32207639 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32207586 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32207653 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32207597 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14251505 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32207657 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32207595 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32207640 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32207599 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32207601 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14345979 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14434185 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1429743_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1429743_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1429743_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900007187.mm.1 NR_040306.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900007187.mm.1 NR_040306.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900007187.mm.1 NR_040307.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900007187.mm.1 NR_040307.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900007187.mm.1 TC1900000816.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900007185.mm.1 NR_040306.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900007185.mm.1 NR_040306.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900007185.mm.1 NR_040307.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900007185.mm.1 NR_040307.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900007185.mm.1 TC1900000816.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900007186.mm.1 NR_040306.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900007186.mm.1 NR_040306.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900007186.mm.1 NR_040307.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900007186.mm.1 NR_040307.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900007186.mm.1 TC1900000816.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1429743_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1429743_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1429743_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1429743_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 756887 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline