Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01277164_m1
          See other CD44 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Cd44
          Gene Name:
          CD44 antigen
          Gene Aliases:
          AU023126, AW121933, AW146109, HERMES, Ly-24, Pgp-1
          Chromosome Location:
          Chr.2: 102811141 - 102901669 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01277164_m1
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Cd44
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001039150.1 NP_001034239.1 3 - 4 701 84
          NM_001039151.1 NP_001034240.1 3 - 4 701 84
          NM_001177785.1 NP_001171256.1 3 - 4 701 84
          NM_001177786.1 NP_001171257.1 3 - 4 701 84
          NM_001177787.1 NP_001171258.1 3 - 4 701 84
          NM_009851.2 NP_033981.2 3 - 4 701 84
          GenBank mRNA AJ251594.1 - 3 - 4 488 84
          AK045226.1 - 3 - 4 547 84
          AK087472.1 - 3 - 4 495 84
          AK144125.1 - 3 - 4 504 84
          AK152099.1 - 3 - 4 497 84
          AK154411.1 - 3 - 4 492 84
          AK162720.1 - 3 - 4 497 84
          BC005676.1 - 3 - 4 480 84
          BC051388.1 - 3 - 4 531 4910789 84
          CT010324.1 - 3 - 4 382 84
          J05163.1 - 3 - 4 363 84
          M27129.1 - 3 - 4 408 84
          M27130.1 - 3 - 4 414 84
          M30655.1 - 3 - 4 482 84
          X66081.1 - 3 - 4 385 84
          X66082.1 - 3 - 4 385 84
          X66083.1 - 3 - 4 385 84
          X66084.1 - 3 - 4 385 84

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0200004219.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Apoptosis Mammalian Gene Collection Mus musculus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Cd44

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          regulation of cell growth
          branching involved in ureteric bud morphogenesis
          wound healing involved in inflammatory response
          positive regulation of adaptive immune response
          negative regulation of mature B cell apoptotic process
          cell adhesion
          positive regulation of gene expression
          Wnt signaling pathway
          cell migration
          hyaluronan catabolic process
          neuron projection development
          positive regulation of neutrophil apoptotic process
          positive regulation of peptidyl-serine phosphorylation
          positive regulation of heterotypic cell-cell adhesion
          macrophage fusion
          negative regulation of apoptotic process
          negative regulation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process
          negative regulation of DNA damage response, signal transduction by p53 class mediator
          cellular response to fibroblast growth factor stimulus
          positive regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation
          branching involved in prostate gland morphogenesis
          positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade
          monocyte aggregation
          positive regulation of monocyte aggregation
          negative regulation of intrinsic apoptotic signaling pathway in response to DNA damage by p53 class mediator
          hyalurononglucosaminidase activity
          cytokine receptor activity
          epidermal growth factor receptor binding
          protein binding
          hyaluronic acid binding
          protein kinase binding
          cytokine binding
          phosphoprotein binding

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline