Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01278674_m1
          See other ASPHD1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Asphd1
          Gene Name:
          aspartate beta-hydroxylase domain containing 1
          Gene Aliases:
          A830007L07Rik, Gm168
          Chromosome Location:
          Chr.7: 126945981 - 126949886 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01278674_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Asphd1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001039645.1 NP_001034734.1 2 - 3 196 58
          GenBank mRNA AK043553.1 - 2 - 3 391 58
          AK134834.1 - 1 - 2 887 58
          BC111101.1 - 2 - 3 196 40049679 58

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0700004306.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          hydroxylase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          peptidyl-amino acid modification
          oxidation-reduction process
          sulfonate dioxygenase activity
          molecular_function
          oxidoreductase activity
          2,4-dichlorophenoxyacetate alpha-ketoglutarate dioxygenase activity
          procollagen-proline dioxygenase activity
          hypophosphite dioxygenase activity
          DNA-N1-methyladenine dioxygenase activity
          dioxygenase activity
          C-19 gibberellin 2-beta-dioxygenase activity
          C-20 gibberellin 2-beta-dioxygenase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25503174 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25503175 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25503172 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25503173 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2075706 AK134834.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2075706 BC111101.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2075706 NM_001039645.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2075706 AK043553.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 927560 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2075706 AK134834.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2075706 BC111101.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2075706 NM_001039645.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2075706 AK043553.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25503156 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25503150 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25503176 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25503146 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25503153 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25503174 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25503169 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25503179 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25503170 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25503177 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25503151 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25503158 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25503152 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25503166 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25503149 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25503145 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25503178 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25503167 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25503163 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25503157 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25503160 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25503147 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25503175 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25503172 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25503148 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25503162 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25503165 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25503161 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P411274 AK134834.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P411274 BC111101.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P411274 NM_001039645.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P411274 AK043553.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05958000 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05957991 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05957992 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05957984 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05957982 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25503175 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25503172 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25503173 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25503174 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25503215 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25503218 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25503207 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25503234 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25503146 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25503093 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25503231 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25503200 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25503152 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25503167 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25503206 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25503183 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25503158 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25503220 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25503156 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25503149 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25503153 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25503166 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25503230 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25503226 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25503145 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25503192 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25503151 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25503172 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25503227 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25503244 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25503239 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25503243 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25503190 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25503197 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25503194 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25503229 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25503212 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25503187 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25503209 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25503163 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25503165 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25503203 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25503176 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25503147 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25503214 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25503196 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25503198 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25503189 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25503237 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25503174 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25503216 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25503177 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25503096 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25503180 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25503241 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25503160 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25503246 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25503202 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25503186 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25503157 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25503225 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25503169 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25503213 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25503223 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25503235 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05957995 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25503172 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25503174 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25503146 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05924170 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25503161 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05924168 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05924165 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25503158 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25503151 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25503170 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25503152 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05903183 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06212817 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25503150 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25503156 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25503145 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06549415 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05924163 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25503176 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05924166 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05903184 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05924172 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10568111 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10568110 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10568112 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1456837_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10568109 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1456837_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1456837_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 233879_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 233879_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700036077.mm.1 NM_001039645.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700036077.mm.1 NM_001039645.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700036077.mm.1 TC0700004306.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700036078.mm.1 NM_001039645.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700036078.mm.1 NM_001039645.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700036078.mm.1 TC0700004306.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1456837_at - -
          Mouse Expression Set 430 1456837_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 133137_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 133137_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1456837_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1456837_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 477894 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1260082 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1260082 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline