Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Veja todas as categorias de produtos
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Inspección de seguridad alimentaria Servicios
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
A quiénes brindamos nuestros servicios
Industria biotecnológica
Sector biofarmacéutico
CDMO
Diagnósticos de laboratorio
Ciencias aplicadas e industriales
Ofertas especiales
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Pedidos
Productos y proyectos personalizados
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Home
›
Search Tool
›
Search Results
› Mm01298517_m1
See other NF1 GE Assays ›
Gene Symbol:
Nf1
Gene Name:
neurofibromatosis 1
Gene Aliases:
AW494271, E030030H24Rik, Nf-1
Chromosome Location:
Chr.11: 79335988 - 79581609 on Build GRCm38
Species:
Mouse
Species Specific ID (Flybase ID):
-
Assay ID
Mm01298517_m1
Size
FAM-MGB | XS: 75 rxns
FAM-MGB | S: 360 rxns
FAM-MGB | M: 750 rxns
FAM-MGB | L: 2,900 rxns
VIC-MGB_PL | S: 360 rxns
VIC-MGB_PL | M: 750 rxns
VIC-MGB_PL | L: 2,900 rxns
VIC-MGB | S: 360 rxns
VIC-MGB | M: 750 rxns
VIC-MGB | L: 2,900 rxns
Availability
Made To Order
Catalog #
4351372
Price
4,430.00
Your Price
Online offer:
4430.0
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Gene Symbol: Nf1
Interrogated Sequence
Translated Protein
Exon Boundary
Assay Location
IMAGE Clone ID
Amplicon Length
RefSeq
NM_010897.2
NP_035027.1
24 - 25
3309
70
Back To Top
More Information
Updated Mapping Information
This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1100001176.mm.1
Set Membership:
Ambion siRNA available
Amplicon length less than or equal to 70
Mus musculus
Probe spans exons
Matching Ambion siRNAs:
Click here to find siRNAs for Gene Nf1
Panther Classification:
Molecular Function -
GTPase-activating protein
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
MAPK cascade
osteoblast differentiation
metanephros development
response to hypoxia
liver development
negative regulation of endothelial cell proliferation
positive regulation of endothelial cell proliferation
regulation of cell-matrix adhesion
negative regulation of cell-matrix adhesion
negative regulation of protein kinase activity
cell communication
signal transduction
Ras protein signal transduction
negative regulation of neuroblast proliferation
brain development
peripheral nervous system development
heart development
skeletal muscle tissue development
negative regulation of cell proliferation
visual learning
extrinsic apoptotic signaling pathway via death domain receptors
regulation of gene expression
Schwann cell development
phosphatidylinositol 3-kinase signaling
negative regulation of angiogenesis
spinal cord development
amygdala development
forebrain astrocyte development
neural tube development
cerebral cortex development
myelination in peripheral nervous system
actin cytoskeleton organization
extracellular matrix organization
collagen fibril organization
adrenal gland development
negative regulation of cell migration
regulation of synaptic transmission, GABAergic
cellular response to heat
negative regulation of Rac protein signal transduction
wound healing
regulation of cell proliferation
negative regulation of transcription factor import into nucleus
positive regulation of apoptotic process
regulation of GTPase activity
negative regulation of MAP kinase activity
regulation of MAPK cascade
negative regulation of MAPK cascade
pigmentation
positive regulation of neuron apoptotic process
regulation of blood vessel endothelial cell migration
positive regulation of GTPase activity
regulation of bone resorption
regulation of neuron differentiation
negative regulation of osteoclast differentiation
regulation of glial cell differentiation
positive regulation of adenylate cyclase activity
regulation of angiogenesis
negative regulation of Ras protein signal transduction
negative regulation of neurotransmitter secretion
negative regulation of fibroblast proliferation
regulation of long-term neuronal synaptic plasticity
sympathetic nervous system development
camera-type eye morphogenesis
negative regulation of astrocyte differentiation
negative regulation of oligodendrocyte differentiation
smooth muscle tissue development
artery morphogenesis
forebrain morphogenesis
cognition
gamma-aminobutyric acid secretion, neurotransmission
glutamate secretion, neurotransmission
observational learning
regulation of long-term synaptic potentiation
positive regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway via death domain receptors
positive regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway in absence of ligand
GTPase activator activity
protein binding
microtubule binding
lipid binding
phosphatidylethanolamine binding
phosphatidylcholine binding
syndecan binding
MicroArray Probes:
Affymetrix
Array Name
Probe IDs
Targets
Target Type
Affymetrix Mouse Clariom S Array
PSR1100010986.mm.1
NM_010897.2.1
Refseq
Affymetrix Mouse Clariom S Array
PSR1100010986.mm.1
NM_010897.2
Refseq
Affymetrix Mouse Clariom S Array
PSR1100010986.mm.1
TC1100001176.mm.1
MTA TC
Back To Top
Related Products
TaqMan
®
Fast Advanced Master Mix
SuperScript
®
VILO
™
cDNA Synthesis Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.47.0-Offline