Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01311044_m1
          See other 1810026B05RIK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          1810026B05Rik
          Gene Name:
          RIKEN cDNA 1810026B05 gene
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.7: 73539798 - 73558395 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01311044_m1
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4426961
          Price 4,565.00
          Your Price
          Online offer:
          4565.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: 1810026B05Rik
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NR_037569.1 4 - 5 551 89
          GenBank mRNA AK007604.1 - 2 - 3 81 89
          AK140938.1 - 4 - 5 551 89
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Transcript Location Amplicon Length
          GenBankmRNA BX523351.1 - 1 - 2 Chr. 7 - 73544049 - 73555908 [+] on Build GRCm38 89
          GenBankmRNA BE852264.1 - 2 - 3 132 Chr. 7 - 73544062 - 73555335 [-] on Build GRCm38 89
          GenBankmRNA BF658239.1 - 1 - 2 Chr. 7 - 73544218 - 73549648 [+] on Build GRCm38 89
          GenBankmRNA BX522422.1 - 3 - 4 162 Chr. 7 - 73544036 - 73555887 [-] on Build GRCm38 89
          GenBankmRNA AW988495.1 - 1 - 2 Chr. 7 - 73544043 - 73555335 [+] on Build GRCm38 89
          GenBankmRNA AI154984.1 - 1 - 2 Chr. 7 - 73544043 - 73555874 [+] on Build GRCm38 89
          GenBankmRNA CF198176.1 - 3 - 4 207 Chr. 7 - 73544037 - 73555921 [-] on Build GRCm38 89
          GenBankmRNA CR516393.1 - 1 - 2 Chr. 7 - 73544304 - 73558084 [+] on Build GRCm38 89
          GenBankmRNA AW825739.1 - 1 - 2 Chr. 7 - 73544109 - 73555921 [+] on Build GRCm38 89
          GenBankmRNA AA881416.1 - 1 - 2 Chr. 7 - 73544040 - 73555293 [+] on Build GRCm38 89
          GenBankmRNA AA881561.1 - 1 - 2 Chr. 7 - 73544059 - 73555275 [+] on Build GRCm38 89
          GenBankmRNA BE852909.1 - 2 - 3 132 Chr. 7 - 73544116 - 73555335 [-] on Build GRCm38 89
          GenBankmRNA AI197244.1 - 1 - 2 Chr. 7 - 73544051 - 73549660 [+] on Build GRCm38 89
          GenBankmRNA AI181696.1 - 1 - 2 Chr. 7 - 73544282 - 73555905 [+] on Build GRCm38 89
          GenBankmRNA AI467013.1 - 4 - 5 226 Chr. 7 - 73544264 - 73557806 [-] on Build GRCm38 89
          GenBankmRNA BY707650.1 - 2 - 3 81 Chr. 7 - 73544041 - 73555286 [-] on Build GRCm38 89
          GenBankmRNA AI020362.1 - 1 - 2 Chr. 7 - 73544047 - 73549644 [+] on Build GRCm38 89
          GenBankmRNA AA866742.1 - 1 - 2 Chr. 7 - 73544059 - 73549651 [+] on Build GRCm38 89
          GenBankmRNA AA217424.1 - 1 - 2 Chr. 7 - 73544047 - 73555876 [+] on Build GRCm38 89
          GenBankmRNA BG276399.1 - 1 - 2 Chr. 7 - 73544140 - 73558077 [+] on Build GRCm38 89
          GenBankmRNA AI019879.1 - 1 - 2 Chr. 7 - 73544043 - 73555300 [+] on Build GRCm38 89
          GenBankmRNA BG093603.1 - 4 - 5 405 Chr. 7 - 73544250 - 73558249 [-] on Build GRCm38 89
          GenBankmRNA BE632240.1 - 1 - 2 Chr. 7 - 73544049 - 73555879 [+] on Build GRCm38 89
          GenBankmRNA AA867116.1 - 1 - 2 Chr. 7 - 73544041 - 73555898 [+] on Build GRCm38 89
          GenBankmRNA BB649475.1 - 4 - 5 547 Chr. 7 - 73544318 - 73558391 [-] on Build GRCm38 89
          GenBankmRNA BE630945.1 - 4 - 5 368 Chr. 7 - 73544320 - 73558212 [-] on Build GRCm38 89
          GenBankmRNA BE628603.1 - 4 - 5 288 Chr. 7 - 73544243 - 73555921 [-] on Build GRCm38 89
          GenBankmRNA AA444821.1 - 3 - 4 180 Chr. 7 - 73544058 - 73555906 [-] on Build GRCm38 89
          GenBankmRNA BB327381.2 - 3 - 4 215 Chr. 7 - 73543910 - 73555917 [-] on Build GRCm38 89
          GenBankmRNA CJ236647.1 - 4 - 5 262 Chr. 7 - 73544036 - 73558098 [-] on Build GRCm38 89
          GenBankmRNA BF722224.1 - 1 - 2 Chr. 7 - 73544067 - 73555905 [+] on Build GRCm38 89
          GenBankmRNA AA200790.1 - 1 - 2 Chr. 7 - 73544083 - 73555287 [+] on Build GRCm38 89
          GenBankmRNA BQ746596.1 - 3 - 4 237 Chr. 7 - 73544036 - 73558147 [-] on Build GRCm38 89
          GenBankmRNA BG089011.1 - 1 - 2 Chr. 7 - 73544192 - 73558101 [+] on Build GRCm38 89
          GenBankmRNA AI550450.1 - 4 - 5 405 Chr. 7 - 73544296 - 73558249 [-] on Build GRCm38 89
          GenBankmRNA AA913975.1 - 3 - 4 172 Chr. 7 - 73544040 - 73555887 [-] on Build GRCm38 89
          GenBankmRNA BY098640.1 - 4 - 5 261 Chr. 7 - 73544299 - 73558104 [-] on Build GRCm38 89
          GenBankmRNA BE847227.1 - 1 - 2 Chr. 7 - 73544041 - 73555292 [+] on Build GRCm38 89
          GenBankmRNA BE985864.1 - 4 - 5 404 Chr. 7 - 73544122 - 73558248 [-] on Build GRCm38 89
          GenBankmRNA BE848178.1 - 1 - 2 Chr. 7 - 73544083 - 73555888 [+] on Build GRCm38 89
          GenBankmRNA BF722981.1 - 1 - 2 Chr. 7 - 73544076 - 73555877 [+] on Build GRCm38 89
          GenBankmRNA AA200688.1 - 1 - 2 Chr. 7 - 73544083 - 73555335 [+] on Build GRCm38 89
          GenBankmRNA BE627877.1 - 4 - 5 405 Chr. 7 - 73544310 - 73558249 [-] on Build GRCm38 89

          Adjacent Gene Details

          Gene name Gene Symbol Alias Distance Relative Direction Location Chromsome
          Upstream chromodomain helicase DNA binding protein 2 Chd2 2810013C04Rik,
          2810040A01Rik,
          5630401D06Rik,
          AI851092,
          BC029703,
          CHD-2
          -2.3kb Anti-sense Chr. 7 - 73426652 - 73541746 on NCBI Build GRCm38
          Downstream Smad nuclear interacting protein 1 pseudogene Gm4971 EG244061 135.8kb Anti-sense Chr. 7 - 73685492 - 73686563 on NCBI Build GRCm38

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0700003493.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 86 and 100 Mus musculus Probe spans exons

          MicroArray Probes:

          Affymetrix

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700029694.mm.1 NR_037569.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700029694.mm.1 NR_037569.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700029694.mm.1 TC0700003493.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700029690.mm.1 NR_037569.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700029690.mm.1 NR_037569.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700029690.mm.1 TC0700003493.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700029692.mm.1 NR_037569.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700029692.mm.1 NR_037569.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700029692.mm.1 TC0700003493.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700029696.mm.1 NR_037569.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700029696.mm.1 NR_037569.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700029696.mm.1 TC0700003493.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700029691.mm.1 NR_037569.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700029691.mm.1 NR_037569.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700029691.mm.1 TC0700003493.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700029695.mm.1 NR_037569.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700029695.mm.1 NR_037569.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700029695.mm.1 TC0700003493.mm.1 MTA TC

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline