Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01348149_s1
          See other VMN1R12 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Vmn1r12
          Gene Name:
          vomeronasal 1 receptor 12
          Gene Aliases:
          EG626397, Gm6674
          Chromosome Location:
          Chr.6: 57158920 - 57159843 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01348149_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Vmn1r12
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001101579.1 NP_001095049.1 1 889 124

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Both primers and probe map within a single exon

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2075909 NM_001101579.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2075909 NM_001101579.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24478144 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24478108 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24478119 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24478102 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24478106 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24478126 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24478152 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24478142 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24478121 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24478148 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24478116 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24478128 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24478130 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24478125 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24478104 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24478146 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24478149 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24478132 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24478122 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24478146 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24478139 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24478126 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24478127 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24478130 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24478102 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24478132 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24478148 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24478105 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24478145 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24478142 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24478116 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05543414 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24478121 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24478125 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24478108 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24478104 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24478112 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05364507 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24478122 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24478144 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05389519 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24478134 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24478110 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24478119 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24478115 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24478113 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 615684 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline