Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01353308_s1
          See other CCIN GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ccin
          Gene Name:
          calicin
          Gene Aliases:
          4933417A14Rik
          Chromosome Location:
          Chr.4: 43983504 - 43985533 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01353308_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ccin
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001002787.2 NP_001002787.1 1 1773 83
          GenBank mRNA AK030197.1 - 1 1776 83
          BC150949.1 - 1 1760 9087860 83
          BC150952.1 - 1 1760 9087863 83

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Ccin

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          scaffold/adaptor protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          multicellular organism development
          spermatogenesis
          biological_process
          cell differentiation
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P518893 BC150952.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P518893 NM_001002787.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P518893 AK030197.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P518893 BC150949.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P518893 BC150952.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P518893 NM_001002787.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P518893 AK030197.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P518893 BC150949.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 102568 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 30187 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P179008 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P518893 BC150952.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P518893 NM_001002787.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P518893 AK030197.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P518893 BC150949.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P518893 BC150952.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P518893 NM_001002787.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P518893 AK030197.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P518893 BC150949.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P518893 BC150952.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P518893 NM_001002787.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P518893 AK030197.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P518893 BC150949.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P518893 BC150952.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P518893 NM_001002787.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P518893 AK030197.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P518893 BC150949.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22874724 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22874747 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22874750 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22874736 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22874711 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22874744 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22874706 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22874740 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22874710 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22874723 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22874722 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22874720 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22874728 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22874725 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22874739 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22874717 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22874727 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22874746 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22874732 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22874729 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22874745 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22874734 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22874708 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22874714 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22874719 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22874737 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22874735 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22874730 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22874743 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P179008 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P518893 BC150952.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P518893 NM_001002787.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P518893 AK030197.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P518893 BC150949.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P518893 BC150952.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P518893 NM_001002787.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P518893 AK030197.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P518893 BC150949.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P107414 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P179008 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22874710 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22874752 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22874745 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22874762 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22874754 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22874743 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22874718 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22874771 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22874714 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22874722 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22874756 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22874720 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22874740 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22874772 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22874735 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22874737 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22874736 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22874727 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22874725 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22874732 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22874757 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22874712 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22874706 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22874750 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22874773 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22874724 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22874729 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22874739 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22874747 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22874728 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22874730 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22874717 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03393333 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22874724 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22874759 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03324572 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22874714 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22874760 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22874729 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22874750 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03393331 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22874725 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22874718 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22874708 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22874761 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22874743 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22874712 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22874736 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03203587 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03393327 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22874762 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22874727 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22874747 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03904693 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22874730 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22874737 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22874706 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22874754 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03689312 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22874710 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03904680 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22874745 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03393328 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22874752 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03904688 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03904691 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10504457 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1438240_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10504456 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1438240_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1438240_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 442829_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 442829_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400003227.mm.1 NM_001002787.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400003227.mm.1 NM_001002787.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400003227.mm.1 TC0400000459.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400003226.mm.1 NM_001002787.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400003226.mm.1 NM_001002787.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400003226.mm.1 TC0400000459.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400003228.mm.1 NM_001002787.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400003228.mm.1 NM_001002787.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400003228.mm.1 TC0400000459.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1438240_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1438240_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1438240_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1438240_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 511980 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 101340100 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 101340100 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1249077 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 101340100 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 101340100 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2956614 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2956614 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline