Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01702003_m1
          See other KCNRG GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Kcnrg
          Gene Name:
          potassium channel regulator
          Gene Aliases:
          Clld4, E030012H22Rik, Gm745
          Chromosome Location:
          Chr.14: 61607457 - 61612833 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01702003_m1
          Size
          재고 정보 주문접수 후 제작
          Catalog # 4351372
          제품 정가 435.00
          Your Price
          온라인 행사가: 408.65
          408.65
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Kcnrg
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_206974.1 NP_996857.1 1 - 2 647 82
          GenBank mRNA AK053138.1 - 1 - 2 647 82
          AY491737.1 - 1 - 2 622 82
          BC171997.1 - 1 - 2 615 9054283 82

          Back To Top

          추가 정보


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1400000867.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Mus musculus Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Kcnrg

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          scaffold/adaptor protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          protein homooligomerization
          negative regulation of delayed rectifier potassium channel activity
          identical protein binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1980826 NM_206974.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1980826 AK053138.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1980821 AY491737.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1980821 AY491736.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1980821 BC147091.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1980821 BC147092.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1980821 BC171997.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P163653 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P176342 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1980821 AY491737.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1980821 AY491736.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1980821 BC147091.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1980821 BC147092.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1980821 BC171997.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1980826 NM_206974.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1980826 AK053138.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29650948 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29650954 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29650958 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29650933 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29650947 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29650951 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29650940 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29650949 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29650935 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29650938 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29650946 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29650931 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29650927 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29650929 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29650937 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29650955 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29650943 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29650950 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29650952 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P08133096 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P08133108 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P120645 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P11330745 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P11330761 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P11330750 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P11330752 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P11330747 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P11330758 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29650940 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29650962 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29650881 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29650952 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29650963 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29650965 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29651007 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29650891 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29650971 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29650993 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29651014 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29650884 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29650990 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29650935 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29650987 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29650892 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29651010 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29651020 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29650886 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29650947 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29650880 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29650879 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29650931 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29650955 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29651008 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29650893 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29650899 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29650973 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29650989 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29650960 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29650976 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29651016 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29650949 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29651002 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29650889 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29650991 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29650877 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29650869 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29650999 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29650992 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29650970 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29650866 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29650988 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29650956 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29650888 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29650995 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29650890 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29651005 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29650950 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29651004 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29650929 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29650980 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29650943 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29650978 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29650946 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29650871 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29650865 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29650882 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29650964 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29650875 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29650969 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29650972 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29650873 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29650938 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29650954 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29651015 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29650901 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29650933 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11240651 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29651006 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29650946 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11484386 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29650967 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29650960 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29650962 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29651010 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29650938 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29651013 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29650992 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29651004 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29650947 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11484387 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29650943 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29650965 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29651005 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11488141 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29650933 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29650955 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29650978 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11790560 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11285743 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29650948 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29650958 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29650993 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29651000 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29650952 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29650927 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29650998 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11320980 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29650980 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29651018 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29650935 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11330785 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29651008 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29650940 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11752854 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29651016 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29651020 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29650969 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29650964 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29650982 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29651014 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29650985 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29651011 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11659389 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29651002 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29651015 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29651012 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29650976 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29650983 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29650959 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29650986 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29650974 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29650956 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29650972 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29650987 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29650988 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29650970 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11639644 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29650954 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29650963 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10415790 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10415789 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10415788 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10415787 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400007056.mm.1 NM_206974.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400007056.mm.1 NM_206974.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400007056.mm.1 TC1400000867.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 3940072 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0003940072 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1214094 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_3163138 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_3163138 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1214094 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) GI_84993723-A - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0328424.2_292-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 3940072 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0328424.2_292-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 3940072 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1214094 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_3163138 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_3163138 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1214094 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl0328424.2_292-S - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline