Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ? Create Account
  • Productos
    • Anticuerpos
    • Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
    • Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
    • Medios de cultivos celulares
    • Productos químicos
    • Columnas y cartuchos de cromatografía
    • Equipo de laboratorio
    • Material de plástico y suministros para laboratorio
    • Microplacas
    • Productos más ecológicos
    • Ver todas las categorías de productos
  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
          • Promos
          • Sign in
            Sign in
            Don't have an account ? Create Account
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm02391699_g1
          See other AYM1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Aym1
          Gene Name:
          activator of yeast meiotic promoters 1
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.5: 113357294 - 113357821 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm02391699_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Aym1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001012726.2 NP_001012744.2 1 458 72
          GenBank mRNA AF069744.1 - 1 464 72

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Aym1

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23997790 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P134181 NM_001012726.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P134181 AF069744.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P134181 NM_001012726.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P134181 AF069744.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23997707 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23997662 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23997667 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23997705 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23997697 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23997701 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23997663 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23997671 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23997703 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23997691 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23997665 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23997706 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23997702 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23997689 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23997658 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23997700 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23997660 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P651469 NM_001012726.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P651469 AF069744.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P651469 BC145860.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P651469 BC145862.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P134181 NM_001012726.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P134181 AF069744.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04712912 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04712907 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04712920 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23997790 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23997748 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23997689 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23997653 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23997660 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23997667 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23997719 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23997753 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23997710 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23997655 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23997662 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23997742 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23997712 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23997697 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23997703 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23997741 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23997735 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23997652 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23997738 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23997724 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23997725 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23997750 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23997731 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23997705 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23997702 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23997744 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23997658 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23997650 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23997721 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23997663 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23997707 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23997745 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23997701 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23997751 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23997643 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23997716 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23997648 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23997747 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23997646 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23997740 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23997733 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23997665 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23997667 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23997662 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23997665 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23997652 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23997701 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23997712 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23997726 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04170363 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23997710 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04170377 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23997705 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23997656 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23997691 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23997721 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23997725 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23997689 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04509519 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23997653 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04170388 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04225689 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23997703 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23997671 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23997660 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23997700 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04225698 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23997697 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04170392 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23997658 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23997699 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23997694 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23997714 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04509518 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23997702 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23997683 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04400469 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23997643 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04170371 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23997724 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23997707 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23997663 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23997655 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10524397 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1426190_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10524396 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1426190_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1426190_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 503692_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 503692_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500010209.mm.1 NM_001012726.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500010209.mm.1 NM_001012726.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500010209.mm.1 TC0500001202.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500010210.mm.1 NM_001012726.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500010210.mm.1 NM_001012726.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500010210.mm.1 TC0500001202.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500010212.mm.1 NM_001012726.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500010212.mm.1 NM_001012726.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500010212.mm.1 TC0500001202.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1426190_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1426190_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 102079_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 102079_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1426190_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1426190_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1426190_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1426190_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_3162325 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_3162325 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) GI_60678283-S - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_3162325 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_3162325 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Spain flag icon
          Spain

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline