Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm02524460_s1
          See other LGALS6 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Lgals6
          Gene Name:
          lectin, galactose binding, soluble 6
          Gene Aliases:
          galectin-6
          Chromosome Location:
          -
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm02524460_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Lgals6
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_010707.2 NP_034837.1 862 76
          GenBank mRNA AF026794.1 - 874 76
          EF017942.1 - 1189 76

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0700000515.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Apoptosis 3' Most Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Lgals6

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          extracellular matrix protein

          Gene Ontology Categories:

          Process(es)

          carbohydrate binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P154741 AF026794.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P154741 EF017942.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P154741 NM_010707.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P154741 AF026794.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P154741 EF017942.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P154741 NM_010707.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P145450 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P154741 AF026794.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P154741 EF017942.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P154741 NM_010707.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P154741 AF026794.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P154741 EF017942.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P154741 NM_010707.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25023830 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25023837 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25023836 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25023839 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25023828 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25023838 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25023834 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25023833 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25023841 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P154741 AF026794.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P154741 EF017942.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P154741 NM_010707.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P154741 AF026794.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P154741 EF017942.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P154741 NM_010707.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06544678 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06544679 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25023833 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25023864 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25023852 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25023848 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25023837 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25023859 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25023850 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25023861 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25023834 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25023866 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25023847 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25023854 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25023870 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25023868 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25023839 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25023830 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25023865 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25023836 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25023855 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25023828 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25023860 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25023857 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06424054 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25023841 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25023845 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25023850 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06605832 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25023865 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25023838 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25023861 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25023836 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25023857 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25023864 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25023844 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25023860 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25023854 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25023852 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25023828 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06430293 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06544677 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25023837 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25023868 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25023830 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06537307 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25023855 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25023862 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25023833 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06430290 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25023842 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25023843 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10551633 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10551630 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10551629 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10551637 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10551634 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10551628 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10551627 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10551636 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1422071_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10551626 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1422071_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1422071_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700004316.mm.1 TC0700000515.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700004316.mm.1 NM_010706.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700004316.mm.1 NM_010706.2 Refseq
          Mouse Expression Set 430 1422071_at - -
          Mouse Expression Set 430 1422071_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1422071_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1422071_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1422071_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1422071_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 461314 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2954098 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2954098 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline