Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm02581539_m1
          See other TNFSFM13 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Tnfsfm13
          Gene Name:
          tumor necrosis factor (ligand) superfamily, membrane-bound member 13
          Gene Aliases:
          Tnfsf12-Tnfsf13, Tnfsf12Tnfsf13, Tnfsf12tnfsf13, Twe-pril
          Chromosome Location:
          Chr.11: 69682577 - 69696098 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm02581539_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Tnfsfm13
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001034097.2 NP_001029269.1 7 - 8 978 71
          NM_001159503.2 NP_001152975.1 7 - 8 975 71
          GenBank mRNA AK044387.1 - 7 - 8 979 71
          BC096441.1 - 7 - 8 687 3482756 71

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1100003059.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 Apoptosis Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus Inventoried Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Affymetrix

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100028035.mm.1 NM_001034097.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100028035.mm.1 NM_001034097.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100028035.mm.1 NM_001159503.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100028035.mm.1 NM_001159503.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100028035.mm.1 NM_011614.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100028035.mm.1 NM_011614.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100028035.mm.1 TC1100003059.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100028029.mm.1 NM_001034097.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100028029.mm.1 NM_001034097.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100028029.mm.1 NM_001159503.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100028029.mm.1 NM_001159503.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100028029.mm.1 NM_001159505.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100028029.mm.1 NM_001159505.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100028029.mm.1 NM_023517.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100028029.mm.1 NM_023517.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100028029.mm.1 TC1100003059.mm.1 MTA TC

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline