Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Novos produtos
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm03058560_m1
          See other KISS1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Kiss1
          Gene Name:
          KiSS-1 metastasis-suppressor
          Gene Aliases:
          kisspeptin, metastatin
          Chromosome Location:
          Chr.1: 133321887 - 133329722 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm03058560_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Kiss1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_178260.3 NP_839991.2 1 - 2 131 66
          GenBank mRNA AA023297.1 - 1 - 2 114 66
          AB162440.1 - 1 - 2 93 66
          AB666166.1 - 2 - 3 291 66

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0100001205.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Kiss1

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          positive regulation of cytosolic calcium ion concentration
          negative regulation of cell proliferation
          negative regulation of cell migration
          positive regulation of luteinizing hormone secretion
          positive regulation of MAPK cascade
          positive regulation of synaptic transmission
          positive regulation of cytosolic calcium ion concentration involved in phospholipase C-activating G-protein coupled signaling pathway
          generation of ovulation cycle rhythm
          positive regulation of growth hormone secretion
          G-protein coupled receptor binding
          protein binding
          kisspeptin receptor binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2069765 AB162440.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2069765 NM_178260.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2069768 AB162440.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2069768 NM_178260.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2069768 AF472576.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2069768 BC117046.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2069768 BC119348.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 931687 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 140235 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P100751 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2069765 AB162440.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2069765 NM_178260.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2069768 AB162440.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2069768 NM_178260.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2069768 AF472576.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2069768 BC117046.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2069768 BC119348.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P237176 AB162440.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P237176 NM_178260.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P237176 AF472576.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P237176 BC117046.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P237176 BC119348.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P110397 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10349918 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10349917 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10349919 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10349920 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10349913 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100009873.mm.1 NM_178260.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100009873.mm.1 NM_178260.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100009873.mm.1 TC0100001205.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 316200 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 104050524 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 104050524 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 1580398 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0001580398 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2735829 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2735829 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2773049 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl00280287.2_244-S - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0280287.1_28-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 1580398 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 104050524 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl00280287.2_244-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 104050524 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 1580398 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2735829 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2735829 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidade
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-5bc99cc877-br959:80/100.66.76.64:80.
          git-commit: a70b05477dc28cec55d7eafa2ce360191b99e591
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.58.0-2026.09.99-1.0