Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm03944952_s1
          See other LDHD GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ldhd Znrf1
          Gene Name:
          lactate dehydrogenase D
          zinc and ring finger 1
          Gene Aliases:
          4733401P21Rik, D8Bwg1320e
          B830022L21Rik, Rnf42, Zrfp1, nin283
          Chromosome Location:
          Chr.8: 111626271 - 111630322 on Build GRCm38
          Chromosome Location:
          Chr.8: 111536640 - 111626030 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          -
          Assay ID Mm03944952_s1
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4426961
          Price 4,565.00
          Your Price
          Online offer:
          4565.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ldhd
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          GenBank mRNA AK029820.1 - 3135 85
          AK037996.1 - 2114 85
          AK078985.1 - 256 85
          Gene Symbol: Znrf1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001168621.1 NP_001162092.1 5 85
          NM_001168622.1 NP_001162093.1 3 85
          NM_001168623.1 NP_001162094.1 5 85
          NM_133206.3 NP_573469.1 4 85
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Transcript Location Amplicon Length
          GenBankmRNA BB019321.2 - 1 414 Chr. 8 - 111625503 - 111626188 [-] on Build GRCm38 85
          GenBankmRNA AI132422.1 - 1 Chr. 8 - 111625637 - 111626146 [+] on Build GRCm38 85
          GenBankmRNA BB625442.1 - 1 256 Chr. 8 - 111625400 - 111626030 [-] on Build GRCm38 85
          GenBankmRNA BB737891.1 - 1 257 Chr. 8 - 111625642 - 111626032 [-] on Build GRCm38 85
          GenBankmRNA AI132452.1 - 1 Chr. 8 - 111625637 - 111626126 [+] on Build GRCm38 85
          GenBankmRNA CR515145.1 - 1 Chr. 8 - 111625609 - 111625883 [+] on Build GRCm38 85
          GenBankmRNA BE199771.1 - 1 Chr. 8 - 111625696 - 111626009 [+] on Build GRCm38 85
          GenBankmRNA BB748207.1 - 1 301 Chr. 8 - 111625642 - 111626075 [-] on Build GRCm38 85
          GenBankmRNA AI482217.1 - 1 Chr. 8 - 111625620 - 111625825 [+] on Build GRCm38 85
          GenBankmRNA BB744726.1 - 1 330 Chr. 8 - 111625614 - 111626103 [-] on Build GRCm38 85
          GenBankmRNA BB738976.1 - 1 276 Chr. 8 - 111625642 - 111626044 [-] on Build GRCm38 85
          GenBankmRNA BB298994.1 - 2 Chr. 8 - 111625620 - 111687268 [-] on Build GRCm38 85
          GenBankmRNA BY596600.1 - 1 379 Chr. 8 - 111625681 - 111626143 [-] on Build GRCm38 85
          GenBankmRNA BB747626.1 - 1 341 Chr. 8 - 111625642 - 111626117 [-] on Build GRCm38 85
          GenBankmRNA BB741592.1 - 1 305 Chr. 8 - 111625642 - 111626077 [-] on Build GRCm38 85
          GenBankmRNA AW105779.1 - 1 Chr. 8 - 111625637 - 111626212 [+] on Build GRCm38 85

          Adjacent Gene Details

          Gene name Gene Symbol Alias Distance Relative Direction Location Chromsome
          Upstream WD repeat domain 59 Wdr59 5430401O09Rik,
          Cdw12
          -99.5kb Anti-sense Chr. 8 - 111448781 - 111522107 on NCBI Build GRCm38

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Detect Genomic DNA Mus musculus 1700 Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Ldhd
          Click here to find siRNAs for Gene Znrf1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          dehydrogenase ubiquitin-protein ligase protein modifying enzyme

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          cytoskeleton organization
          protein ubiquitination
          proteasome-mediated ubiquitin-dependent protein catabolic process
          protein K48-linked ubiquitination
          ubiquitin-protein transferase activity
          protein binding
          zinc ion binding
          UDP-N-acetylmuramoylalanyl-D-glutamyl-2,6-diaminopimelate-D-alanyl-D-alanine ligase activity
          ligase activity
          ribosomal S6-glutamic acid ligase activity
          coenzyme F420-0 gamma-glutamyl ligase activity
          coenzyme F420-2 alpha-glutamyl ligase activity
          metal ion binding
          ubiquitin protein ligase activity
          protein-glycine ligase activity
          protein-glycine ligase activity, initiating
          protein-glycine ligase activity, elongating
          tubulin-glycine ligase activity
          protein-glutamic acid ligase activity
          tubulin-glutamic acid ligase activity

          MicroArray Probes:

          Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800011024.mm.1 NM_001168621.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800011024.mm.1 NM_001168621.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800011024.mm.1 NM_001168622.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800011024.mm.1 NM_001168622.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800011024.mm.1 NM_001168623.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800011024.mm.1 NM_001168623.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800011024.mm.1 NM_133206.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800011024.mm.1 NM_133206.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800011024.mm.1 TC0800003235.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 510306 - -
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 517043 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline