Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm04210467_gH
          See other RPL7A GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Rpl7a Dennd4c
          Gene Name:
          ribosomal protein L7A
          DENN/MADD domain containing 4C
          Gene Aliases:
          Surf3
          1700065A05Rik, AA420392
          Chromosome Location:
          Chr.2: 26910807 - 26913311 on Build GRCm38
          Chromosome Location:
          Chr.4: 86748555 - 86850603 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          -
          Assay ID Mm04210467_gH
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 4,430.00
          Your Price
          Online offer:
          4430.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Rpl7a
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_013721.3 NP_038749.1 8 750 86
          GenBank mRNA AK019449.1 - 8 753 86
          AK135447.1 - 8 756 86
          AK160044.1 - 8 752 86
          AK160621.1 - 8 751 86
          AK160622.1 - 8 758 86
          BC016489.1 - 5 371 86
          BC029992.1 - 7 739 86
          BC052339.1 - 7 743 86
          BC065176.1 - 7 738 6819288 86
          BC080663.1 - 7 739 4487611 86
          BC080669.1 - 7 739 5060194 86
          BC080712.1 - 7 734 4457484 86
          BC084678.1 - 7 751 30431224 86
          BC089624.1 - 8 755 6763528 86
          BC091731.1 - 7 734 2655142 86
          BC091769.1 - 7 739 4158894 86
          BC099389.1 - 7 734 30526878 86
          Gene Symbol: Dennd4c
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          GenBank mRNA AK034073.1 - 1 86

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Mus musculus 1700 Amplicon spans exons and probe does not span exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Rpl7a
          Click here to find siRNAs for Gene Dennd4c

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ribosomal protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          ribosome biogenesis
          protein binding
          poly(A) RNA binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21081089 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2037922 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2001347 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2024080 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2039598 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 208968 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 704900 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P120574 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2024080 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2037922 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2039598 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2001347 - -
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P359862 BC091731.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P359862 BC091769.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P359862 BC089624.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P359862 BC099389.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P359862 BC029992.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P548790 - -
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P436206 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21081092 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21081098 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21081101 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21081089 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21081094 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21081087 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21081103 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21081102 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P120574 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P548790 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P436206 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P359862 BC091731.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P359862 BC091769.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P359862 BC089624.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P359862 BC099389.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P359862 BC029992.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P106509 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P101254 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P118186 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P120574 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01239391 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01239395 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01239389 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01192522 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01239383 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01239393 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01192527 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21081089 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21081092 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21081083 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21081148 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21081130 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21081112 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21081153 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21081115 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21081133 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21081124 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21081160 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21081167 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21081119 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21081191 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21081101 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21081162 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21081156 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21081137 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21081094 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21081150 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21081085 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21081164 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21081161 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21081128 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21081103 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21081121 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21081158 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21081131 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21081142 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21081144 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21081099 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21081145 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21081139 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21081089 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21081102 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21081141 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21081087 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21081117 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21081085 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01192525 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01192527 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01239391 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21081094 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21081096 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21081089 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21081087 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01239383 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01192530 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21081103 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10607390 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10428170 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10470313 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10470307 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10607389 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10470309 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10453633 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10595442 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10603173 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10470308 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10495990 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10588027 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10470310 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10464470 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10433263 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10452385 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10422058 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10568533 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10470306 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10418499 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10587548 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10470311 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10587547 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10470312 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10543465 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10567021 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10594753 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10594908 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1422613_PM_a_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10594752 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10595441 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10607388 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10433262 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10452384 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10603172 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10470305 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10543464 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10495989 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10588026 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10587546 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10428169 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10418498 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10464469 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10568532 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10594907 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10422057 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10453632 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1422613_PM_a_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1422613_a_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200002994.mm.1 NM_013721.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200002994.mm.1 NM_013721.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200002994.mm.1 TC0200000457.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200002996.mm.1 NM_013721.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200002996.mm.1 NM_013721.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200002996.mm.1 TC0200000457.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200002981.mm.1 NM_013721.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200002981.mm.1 NM_013721.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200002981.mm.1 TC0200000457.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200002982.mm.1 NM_013721.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200002982.mm.1 NM_013721.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200002982.mm.1 TC0200000457.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200002983.mm.1 NM_013721.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200002983.mm.1 NM_013721.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200002983.mm.1 TC0200000457.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200002998.mm.1 NM_013721.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200002998.mm.1 NM_013721.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200002998.mm.1 TC0200000457.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200002989.mm.1 NM_013721.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200002989.mm.1 NM_013721.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200002989.mm.1 TC0200000457.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200002999.mm.1 NM_013721.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200002999.mm.1 NM_013721.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200002999.mm.1 TC0200000457.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1422613_a_at - -
          Mouse Expression Set 430 1422613_PM_a_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 98168_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 98168_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1422613_a_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1422613_PM_a_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 899528 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 5420458 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 5420458 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0005420458 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl027176.1_29-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 5420458 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl027176.1_29-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 5420458 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2819841 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2618642 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2819841 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl027176.1_29-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline