Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm04214311_s1
          See other VMN2R54 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Vmn2r54
          Gene Name:
          vomeronasal 2, receptor 54
          Gene Aliases:
          EG666085, Gm1496, Gm470
          Chromosome Location:
          Chr.7: 12615233 - 12636134 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm04214311_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Vmn2r54
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001081449.2 NP_001074918.2 5 2352 113

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Both primers and probe map within a single exon

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          G-protein coupled receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1994953 NM_001081449.2 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 495350 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 124608 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1994953 NM_001081449.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24972564 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24972526 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24972554 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24972463 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24972461 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24972490 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24972521 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24972563 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24972507 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24972460 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24972523 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24972560 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24972466 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24972468 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24972494 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24972512 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24972471 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24972570 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24972572 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24972558 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24972473 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24972514 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24972478 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24972505 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24972462 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24972450 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24972527 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24972509 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24972470 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24972571 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24972519 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24972496 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24972480 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24972510 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24972497 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24972492 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24972475 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24972446 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P33007453 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P33007454 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P33004522 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24972556 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24972570 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24972558 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P33004525 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24972560 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24972572 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P33004527 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P33004536 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24972564 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P33004524 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P33004523 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P33004526 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24972568 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P33004521 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24972571 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P33004529 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P33004530 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24972569 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24972554 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24972563 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10560029 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10560028 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700020827.mm.1 TC0700002344.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700020827.mm.1 NM_001081449.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700020827.mm.1 NM_001081449.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700020829.mm.1 TC0700002344.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700020829.mm.1 NM_001081449.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700020829.mm.1 NM_001081449.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700020830.mm.1 TC0700002344.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700020830.mm.1 NM_001081449.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700020830.mm.1 NM_001081449.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700020826.mm.1 TC0700002344.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700020826.mm.1 NM_001081449.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700020826.mm.1 NM_001081449.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700020828.mm.1 TC0700002344.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700020828.mm.1 NM_001081449.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700020828.mm.1 NM_001081449.2 Refseq
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 865068 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2803839 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2803839 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline