Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm04336671_g1
          See other TPM3 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Tpm3
          Gene Name:
          tropomyosin 3, gamma
          Gene Aliases:
          TM30nm, TMnm, Tm5NM, Tpm-5, Tpm5, Trop-5, gamma-TM, hTM30nm, hTMnm
          Chromosome Location:
          Chr.3: 90072651 - 90100902 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm04336671_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Tpm3
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001253738.1 NP_001240667.1 3 - 4 599 96
          NM_001253740.1 NP_001240669.1 3 - 4 599 96
          NM_001271764.1 NP_001258693.1 3 - 4 599 96
          NM_001293748.1 NP_001280677.2 4 - 5 582 96
          NM_001293749.1 NP_001280678.1 3 - 4 599 96
          NM_022314.3 NP_071709.3 4 - 5 582 96
          GenBank mRNA AF317223.1 - 4 - 5 496 96
          AK050665.1 - 3 - 4 445 96
          AK088111.1 - 3 - 4 459 96
          AK088902.1 - 3 - 4 457 96
          AK145238.1 - 3 - 4 456 96
          AK145243.1 - 3 - 4 456 96
          AK145804.1 - 3 - 4 456 96
          AK146349.1 - 3 - 4 429 96
          AK146557.1 - 3 - 4 581 96
          AK151441.1 - 3 - 4 481 96
          AK151500.1 - 3 - 4 456 96
          AK151571.1 - 3 - 4 96
          AK151578.1 - 3 - 4 456 96
          AK151595.1 - 3 - 4 428 96
          AK151602.1 - 3 - 4 456 96
          AK151991.1 - 3 - 4 96
          AK152260.1 - 3 - 4 96
          AK152659.1 - 3 - 4 428 96
          AK153031.1 - 3 - 4 428 96
          AK160011.1 - 3 - 4 481 96
          AK164086.1 - 3 - 4 456 96
          AK165428.1 - 3 - 4 455 96
          AK166836.1 - 3 - 4 443 96
          AK167268.1 - 3 - 4 433 96
          AK167534.1 - 3 - 4 461 96
          AK167581.1 - 3 - 4 456 96
          AK168843.1 - 3 - 4 424 96
          AK169102.1 - 3 - 4 427 96
          AK169245.1 - 3 - 4 432 96
          AK169821.1 - 3 - 4 473 96
          BC029186.1 - 4 - 5 539 4502880 96
          BC055407.1 - 3725 96
          BC092045.1 - 3 - 4 432 3591372 96
          CX237327.1 - 3 - 4 421 96
          U04541.1 - 4 - 5 552 96
          X53753.1 - 3 - 4 467 96

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Tpm3

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          actin binding motor protein

          Gene Ontology Categories:

          Process(es)

          actin binding
          protein binding

          MicroArray Probes:

          Affymetrix

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300005986.mm.1 NM_001253738.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300005986.mm.1 NM_001253738.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300005986.mm.1 NM_001253740.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300005986.mm.1 NM_001253740.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300005986.mm.1 NM_001271764.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300005986.mm.1 NM_022314.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300005986.mm.1 NM_022314.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300005986.mm.1 TC0300000778.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300005985.mm.1 NM_001253738.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300005985.mm.1 NM_001253738.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300005985.mm.1 NM_001253740.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300005985.mm.1 NM_001253740.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300005985.mm.1 NM_001271764.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300005985.mm.1 NM_022314.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300005985.mm.1 NM_022314.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300005985.mm.1 TC0300000778.mm.1 MTA TC

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline