Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm04412206_g1
          See other AUP1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Aup1
          Gene Name:
          ancient ubiquitous protein 1
          Gene Aliases:
          AA589454
          Chromosome Location:
          Chr.6: 83054521 - 83057682 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm04412206_g1
          Size
          재고 정보 주문접수 후 제작
          Catalog # 4426961
          제품 정가
          Your Price
          온라인 행사가:
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Aup1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001301649.1 NP_001288578.1 3 - 4 632 79
          NM_007517.4 NP_031543.2 4 - 5 783 79
          NR_125891.1 4 - 5 783 79
          GenBank mRNA AK154707.1 - 4 - 5 652 79
          AK158035.1 - 4 - 5 574 79
          AK167335.1 - 4 - 5 573 79
          AK171011.1 - 4 - 5 586 79
          AK171184.1 - 4 - 5 579 79
          AK171202.1 - 4 - 5 593 79
          AK171249.1 - 4 - 5 573 79
          AK171541.1 - 4 - 5 573 79
          AK171621.1 - 4 - 5 566 80
          BC012699.1 - 3 - 4 416 3986517 79
          BC016485.1 - 4 - 5 576 3962982 79
          U41736.1 - 4 - 5 581 79
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Transcript Location Amplicon Length
          GenBankmRNA AA274093.1 - 1 - 2 67 Chr. 6 - 83055621 - 83056787 [+] on Build GRCm38 79
          GenBankmRNA W70972.1 - 70 Chr. - - [-] on Build 79
          GenBankmRNA BG920053.1 - 1 - 2 138 Chr. 6 - 83055559 - 83057342 [+] on Build GRCm38 79
          GenBankmRNA BF167342.1 - 4 - 5 554 Chr. 6 - 83054746 - 83056124 [+] on Build GRCm38 78
          GenBankmRNA BG175996.1 - 1 - 2 189 Chr. 6 - 83055506 - 83057073 [+] on Build GRCm38 79
          GenBankmRNA BG245841.1 - 1 - 2 121 Chr. 6 - 83055567 - 83057353 [+] on Build GRCm38 79
          GenBankmRNA BI145332.1 - 4 - 5 580 Chr. 6 - 83054726 - 83056623 [+] on Build GRCm38 79
          GenBankmRNA BI107877.1 - 4 - 5 549 Chr. 6 - 83054758 - 83056644 [+] on Build GRCm38 79
          GenBankmRNA AA763699.1 - 1 - 2 52 Chr. 6 - 83055638 - 83056784 [+] on Build GRCm38 78
          GenBankmRNA BG172839.1 - 4 - 5 Chr. 6 - 83054758 - 83056135 [+] on Build GRCm38 79
          GenBankmRNA BG971702.1 - 2 - 3 203 Chr. 6 - 83055259 - 83057095 [+] on Build GRCm38 79
          GenBankmRNA CX201617.1 - 4 - 5 586 Chr. 6 - 83054718 - 83056087 [+] on Build GRCm38 79
          GenBankmRNA BI148305.1 - 4 - 5 Chr. 6 - 83054735 - 83056623 [+] on Build GRCm38 79
          GenBankmRNA BI148058.1 - 2 - 3 252 Chr. 6 - 83055210 - 83056865 [+] on Build GRCm38 79
          GenBankmRNA BF117516.1 - 2 - 3 245 Chr. 6 - 83055217 - 83056395 [+] on Build GRCm38 79
          GenBankmRNA BQ222799.1 - 4 - 5 557 Chr. 6 - 83054747 - 83056638 [+] on Build GRCm38 79
          GenBankmRNA BF178773.1 - 4 - 5 550 Chr. 6 - 83054758 - 83056142 [+] on Build GRCm38 79
          GenBankmRNA BI735395.1 - 4 - 5 555 Chr. 6 - 83054757 - 83056287 [+] on Build GRCm38 79
          GenBankmRNA BQ884620.1 - 3 - 4 678 Chr. 6 - 83054723 - 83056136 [+] on Build GRCm38 79
          GenBankmRNA BF124516.1 - 1 - 2 Chr. 6 - 83055539 - 83056094 [+] on Build GRCm38 78
          GenBankmRNA BF234475.1 - 4 - 5 565 Chr. 6 - 83054743 - 83056432 [+] on Build GRCm38 79
          GenBankmRNA AV460618.1 - 1 - 2 130 Chr. 6 - 83055559 - 83056794 [+] on Build GRCm38 79
          GenBankmRNA AA163006.1 - 1 - 2 426 Chr. 6 - 83055260 - 83055970 [+] on Build GRCm38 79
          GenBankmRNA AI152414.1 - 1 - 2 127 Chr. 6 - 83055561 - 83056447 [+] on Build GRCm38 79
          GenBankmRNA BI415696.1 - 4 - 5 555 Chr. 6 - 83054758 - 83056643 [+] on Build GRCm38 79
          GenBankmRNA AA466764.1 - 1 - 2 192 Chr. 6 - 83055506 - 83056608 [+] on Build GRCm38 79
          GenBankmRNA BY750345.1 - 4 - 5 573 Chr. 6 - 83054731 - 83056095 [+] on Build GRCm38 79
          GenBankmRNA CK619002.1 - 1 - 2 57 Chr. 6 - 83055631 - 83057244 [+] on Build GRCm38 79
          GenBankmRNA BU522486.1 - 4 - 5 522 Chr. 6 - 83054747 - 83056638 [+] on Build GRCm38 79
          GenBankmRNA BY199799.1 - 1 - 2 142 Chr. 6 - 83055546 - 83056556 [+] on Build GRCm38 79
          GenBankmRNA CX240975.1 - 4 - 5 577 Chr. 6 - 83054727 - 83056411 [+] on Build GRCm38 79
          GenBankmRNA BI735387.1 - 4 - 5 549 Chr. 6 - 83054755 - 83056285 [+] on Build GRCm38 79
          GenBankmRNA BQ963923.1 - 4 - 5 566 Chr. 6 - 83054738 - 83056641 [+] on Build GRCm38 79
          GenBankmRNA BG175082.1 - 4 - 5 Chr. 6 - 83054737 - 83056438 [+] on Build GRCm38 78
          GenBankmRNA AA725994.1 - 1 - 2 244 Chr. 6 - 83055443 - 83056057 [+] on Build GRCm38 79
          GenBankmRNA AA162754.1 - 1 - 2 121 Chr. 6 - 83055568 - 83056622 [+] on Build GRCm38 79
          GenBankmRNA BI647114.1 - 3 - 4 421 Chr. 6 - 83054970 - 83056878 [+] on Build GRCm38 79
          GenBankmRNA CA528117.1 - 4 - 5 554 Chr. 6 - 83054750 - 83055937 [+] on Build GRCm38 79
          GenBankmRNA CK793044.1 - 599 Chr. - - [-] on Build 79
          GenBankmRNA BM461309.1 - 547 Chr. - - [-] on Build 79
          GenBankmRNA BU846850.1 - 1 - 2 97 Chr. 6 - 83055593 - 83057342 [+] on Build GRCm38 79
          GenBankmRNA BY732038.1 - 3 - 4 473 Chr. 6 - 83054909 - 83056430 [+] on Build GRCm38 79
          GenBankmRNA BF384311.1 - 4 - 5 547 Chr. 6 - 83054756 - 83056390 [+] on Build GRCm38 79
          GenBankmRNA AA611986.1 - 1 - 2 163 Chr. 6 - 83055525 - 83056878 [+] on Build GRCm38 79
          GenBankmRNA CA979639.1 - 1 - 2 215 Chr. 6 - 83055473 - 83057361 [+] on Build GRCm38 79
          GenBankmRNA BI558671.1 - 4 - 5 553 Chr. 6 - 83054758 - 83056142 [+] on Build GRCm38 79
          GenBankmRNA BY748957.1 - 4 - 5 586 Chr. 6 - 83054719 - 83056088 [+] on Build GRCm38 79
          GenBankmRNA BF580687.1 - 4 - 5 556 Chr. 6 - 83054758 - 83056098 [+] on Build GRCm38 79
          GenBankmRNA BI101657.1 - 4 - 5 559 Chr. 6 - 83054745 - 83056593 [+] on Build GRCm38 79
          GenBankmRNA BY752795.1 - 4 - 5 574 Chr. 6 - 83054731 - 83056102 [+] on Build GRCm38 79
          GenBankmRNA AV460566.1 - 1 - 2 141 Chr. 6 - 83055547 - 83056797 [+] on Build GRCm38 79
          GenBankmRNA DT905904.1 - 1 - 2 115 Chr. 6 - 83055573 - 83057311 [+] on Build GRCm38 79
          GenBankmRNA AA389295.1 - 2 - 3 214 Chr. 6 - 83055248 - 83056568 [+] on Build GRCm38 79
          GenBankmRNA BI332034.1 - 1 - 2 112 Chr. 6 - 83055576 - 83057005 [+] on Build GRCm38 79
          GenBankmRNA BU522910.1 - 4 - 5 560 Chr. 6 - 83054744 - 83056127 [+] on Build GRCm38 79

          Adjacent Gene Details

          Gene name Gene Symbol Alias Distance Relative Direction Location Chromsome
          Upstream HtrA serine peptidase 2 Htra2 AI481710,
          Omi,
          Prss25,
          mnd2
          -935.0 Anti-sense Chr. 6 - 83051266 - 83054571 on NCBI Build GRCm38
          Downstream DEAQ RNA-dependent ATPase Dqx1 2310066E11Rik 1.8kb Sense Chr. 6 - 83057731 - 83067219 on NCBI Build GRCm38

          Back To Top

          추가 정보


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0600000916.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Mus musculus Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Aup1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          scaffold/adaptor protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          metabolic process
          retrograde protein transport, ER to cytosol
          transferase activity, transferring acyl groups

          MicroArray Probes:

          Affymetrix

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600006867.mm.1 NM_007517.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600006867.mm.1 TC0600000916.mm.1 MTA TC

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline