Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Ver todas las categorías de producto
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
A quiénes brindamos nuestros servicios
Industria biotecnológica
Sector biofarmacéutico
CDMO
Diagnósticos de laboratorio
Ciencias aplicadas e industriales
Ofertas especiales
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Pedidos
Productos y proyectos personalizados
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Home
›
Search Tool
›
Search Results
› Oa04814705_s1
See other EXOC8 GE Assays ›
Gene Symbol:
EXOC8
Gene Name:
exocyst complex component 8
Gene Aliases:
-
Chromosome Location:
Chr.25: 3660231 - 3664851 on Build Oar_rambouillet_v1.0
Species:
Sheep
Species Specific ID (Flybase ID):
-
Assay ID
Oa04814705_s1
Best Coverage
Size
FAM-MGB | XS: 75 rxns
FAM-MGB | S: 360 rxns
FAM-MGB | M: 750 rxns
FAM-MGB | L: 2,900 rxns
VIC-MGB_PL | S: 360 rxns
VIC-MGB_PL | M: 750 rxns
VIC-MGB_PL | L: 2,900 rxns
VIC-MGB | S: 360 rxns
VIC-MGB | M: 750 rxns
VIC-MGB | L: 2,900 rxns
Availability
Made To Order
Catalog #
4351372
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Gene Symbol: EXOC8
Interrogated Sequence
Translated Protein
Exon Boundary
Assay Location
IMAGE Clone ID
Amplicon Length
RefSeq
XM_012105596.3
XP_011960986.3
1
1783
95
Back To Top
More Information
Set Membership:
Amplicon length between 86 and 100
3' Most
Recommended Assay
Ovis aries
Back To Top
Related Products
TaqMan
®
Fast Advanced Master Mix
SuperScript
®
VILO
™
cDNA Synthesis Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.47.0-Offline