Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ? Create Account
  • Productos
    • Anticuerpos
    • Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
    • Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
    • Medios de cultivos celulares
    • Productos químicos
    • Columnas y cartuchos de cromatografía
    • Equipo de laboratorio
    • Material de plástico y suministros para laboratorio
    • Microplacas
    • Productos más ecológicos
    • Ver todas las categorías de productos
  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
          • Promos
          • Sign in
            Sign in
            Don't have an account ? Create Account
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Oc06752435_m1
          See other ABI3BP GE Assays ›
          Gene Symbol:
          ABI3BP
          Gene Name:
          ABI family member 3 binding protein
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.14: 119577151 - 119862973 on Build OryCun2.0
          Species:
          Rabbit
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Oc06752435_m1
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: ABI3BP
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq XM_008267015.2 XP_008265237.1 2 - 3 360 90
          XM_008267020.2 XP_008265242.1 2 - 3 360 90
          XM_008267027.2 XP_008265249.1 2 - 3 359 90
          XM_008267030.2 XP_008265252.1 2 - 3 359 90
          XM_008267031.2 XP_008265253.1 2 - 3 359 90
          XM_008267032.2 XP_008265254.1 2 - 3 358 90
          XM_008267034.2 XP_008265256.1 2 - 3 358 90
          XM_017347132.1 XP_017202621.1 2 - 3 360 90
          XM_017347133.1 XP_017202622.1 2 - 3 360 90
          XM_017347134.1 XP_017202623.1 2 - 3 360 90
          XM_017347135.1 XP_017202624.1 2 - 3 360 90
          XM_017347136.1 XP_017202625.1 2 - 3 360 90
          XM_017347137.1 XP_017202626.1 2 - 3 360 90
          XM_017347138.1 XP_017202627.1 2 - 3 360 90
          XM_017347139.1 XP_017202628.1 2 - 3 360 90
          XM_017347140.1 XP_017202629.1 2 - 3 360 90
          XM_017347141.1 XP_017202630.1 2 - 3 360 90
          XM_017347142.1 XP_017202631.1 2 - 3 360 90
          XM_017347143.1 XP_017202632.1 2 - 3 360 90
          XM_017347144.1 XP_017202633.1 2 - 3 360 90
          XM_017347145.1 XP_017202634.1 2 - 3 360 90
          XM_017347146.1 XP_017202635.1 2 - 3 359 90
          XM_017347147.1 XP_017202636.1 2 - 3 359 90
          XM_017347148.1 XP_017202637.1 2 - 3 359 90
          XM_017347149.1 XP_017202638.1 2 - 3 359 90
          XM_017347150.1 XP_017202639.1 2 - 3 359 90
          XM_017347151.1 XP_017202640.1 2 - 3 359 90
          XM_017347152.1 XP_017202641.1 2 - 3 359 90
          XM_017347153.1 XP_017202642.1 2 - 3 360 90
          XM_017347154.1 XP_017202643.1 2 - 3 360 90

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          Amplicon length between 86 and 100 Oryctolagus cuniculus Probe spans exons

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Spain flag icon
          Spain

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline