Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta?
Criar Conta
Produtos
Consumíveis de Laboratório
Equipamentos de Laboratório
Instrumentos de Laboratório
Clínica & Diagnóstico
Cromatografia
Espectrômetria de Massas
Cultura Celular
Análise Celular
Anticorpos
Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
Veja todas as categorias de produtos
Aplicações
Cultura Celular e Transfecção
Citometria de Fluxo
Pesquisa em Oncologia
Cromatografia
Sequenciamento
PCR
Soluções Laboratoriais
Diagnóstico de Alergias
Veja todas as aplicações e técnicas
Serviços
Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Serviços Personalizados
Serviços de Treinamento
Informática de Laboratório em Nível Empresarial
Serviços Financeiros e de Arrendamento
CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
Veja todas as serviços
Ajuda e suporte
Cadastre-se em nosso site
Como fazer o pedido
Entre em Contato Conosco
Mudança de Localização do Site
Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
Popular
Nosso Instagram
Nosso Facebook
Blog Behind the Bench
Customer Experience Center (CEC)
Ecommerce Exclusives
Quem atendemos
Setor de Biotecnologia
Indústria Biofarmacêutica
CDMO
Diagnósticos Laboratoriais
Ciência Industrial e Aplicada
Ofertas especiais
Fale Conosco
Pedido rápido
Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Search All
Search
Search button
Fale Conosco
Pedido rápido
Faça o login
Faça o login
Não tem uma conta?
Criar Conta
Conta
Status do pedido
Produtos Customizados & Projetos
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Home
›
Search Tool
›
Search Results
› Rh00971570_m1
See other SOX6 GE Assays ›
Gene Symbol:
SOX6
Gene Name:
SRY-box transcription factor 6
Gene Aliases:
-
Chromosome Location:
Chr.14: 49011566 - 49673718 on Build Mmul_10
Species:
Rhesus monkey
Species Specific ID (Flybase ID):
-
Assay ID
Rh00971570_m1
Best Coverage
Size
FAM-MGB | XS: 75 rxns
FAM-MGB | S: 360 rxns
FAM-MGB | M: 750 rxns
FAM-MGB | L: 2,900 rxns
VIC-MGB_PL | S: 360 rxns
VIC-MGB_PL | M: 750 rxns
VIC-MGB_PL | L: 2,900 rxns
VIC-MGB | S: 360 rxns
VIC-MGB | M: 750 rxns
VIC-MGB | L: 2,900 rxns
Availability
Made To Order
Catalog #
4351372
Price
435.00
Your Price
Online offer:
408.65
408.65
Check your price ›
Carrinho
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Gene Symbol: SOX6
Interrogated Sequence
Translated Protein
Exon Boundary
Assay Location
IMAGE Clone ID
Amplicon Length
RefSeq
XM_001090887.4
XP_001090887.1
1343
68
XM_015114780.2
XP_014970266.1
1362
68
XM_015114781.2
XP_014970267.1
1359
68
XM_015114783.2
XP_014970269.1
1361
68
XM_015114784.2
XP_014970270.1
1724
68
XM_015114785.2
XP_014970271.1
1363
68
XM_015114786.2
XP_014970272.1
2428
68
XM_015114788.2
XP_014970274.1
1606
68
XM_015114789.2
XP_014970275.1
1722
68
XM_015114792.2
XP_014970278.1
3667
68
XM_015114793.2
XP_014970279.1
1406
68
XM_015114794.2
XP_014970280.1
2600
68
XM_015114795.2
XP_014970281.1
1706
68
XM_015114797.2
XP_014970283.1
1359
68
XM_015114798.2
XP_014970284.1
1237
68
XM_015114799.2
XP_014970285.1
1234
68
XM_015114800.2
XP_014970286.1
1237
68
XM_015114801.2
XP_014970287.1
1234
68
XM_015114802.2
XP_014970288.1
1234
68
XM_015114803.2
XP_014970289.1
1603
68
XM_015114804.2
XP_014970290.1
1192
68
XM_028833618.1
XP_028689451.1
1359
68
XM_028833619.1
XP_028689452.1
1721
68
XM_028833620.1
XP_028689453.1
1471
68
XM_028833621.1
XP_028689454.1
1607
68
XM_028833622.1
XP_028689455.1
1522
68
XM_028833623.1
XP_028689456.1
1605
68
XM_028833624.1
XP_028689457.1
1235
68
XM_028833625.1
XP_028689458.1
1231
68
XM_028833626.1
XP_028689459.1
1364
68
XM_028833627.1
XP_028689460.1
747
68
Back To Top
More Information
Set Membership:
Amplicon length less than or equal to 70
Recommended Assay
Macaca mulatta
Back To Top
Related Products
TaqMan
®
Fast Advanced Master Mix
SuperScript
®
VILO
™
cDNA Synthesis Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-b49b87d85-pgj68:80/100.66.79.163:80.
git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.47.0-Offline